Strumenti e panni per la pulizia speciale per una sanificazione efficiente ed ergonomica
Le cappe di processo, le superfici curve e gli spazi tra, sotto e dietro le apparecchiature richiedono un’attenzione particolare per la pulizia. La gamma di strumenti e panni Micronova per la pulizia speciale semplifica il compito. Dalle cappe di sicurezza biologica ai liofilizzatori, dai recipienti rotondi ai giunti curvi, dalle tende a strisce di plastica alle pareti morbide, esistono opzioni per rimuovere i contaminanti nelle condizioni più difficili.
Mocio a lama MegaSwat™
I moci a lama a strato singolo e con rivestimento in schiuma scivolano facilmente sotto e dietro le attrezzature. Gli adattatori e i copri mocio sono disponibili in un’ampia gamma di larghezze, lunghezze e materiali.
Econo CurtainCleaner™ per strumenti e coperture
Pulisce contemporaneamente entrambi i lati della tenda a strisce, consentendo una pulizia più efficiente ed efficace.
Isolator Tool™ e coperture
Pulizia ergonomica ed efficace per isolatori, cappe, RABS e altri piccoli armadi. Girevole a 360° e con una gamma di tessuti per la pulizia o la disinfezione.
Mocio a doppia piastra LyoTool™
Pulisce contemporaneamente la parte superiore e inferiore dei ripiani. I ripiani regolabili a molla garantiscono una pressione e un rilascio costanti del detergente.
Panni per la pulizia a guanto PolyMitt™
Il resistente guanto di pulizia può essere utilizzato sia a secco che a umido. Il design consente una migliore copertura della superficie rispetto a un panno standard.
Tank Tool™ per i contorni esterni e interni del serbatoio
L’adattatore flessibile si adatta al serbatoio con una pressione sulla superficie per un buon contatto di pulizia. Pulisce facilmente i lati, il fondo e l’interno di serbatoi e bombole; l’esterno dei recipienti.