Nuovi prodotti per microbiologia
VWR® MPP15: semplificare la preparazione dei terreni per coltura
Il Medium Preparator Premium 15 (MPP15) di VWR è dotato di tutto ciò che semplifica e velocizza la produzione di terreni di coltura. Il terreno di coltura viene efficacemente miscelato, riscaldato, sterilizzato e raffreddato rapidamente alla temperatura di riempimento desiderata. Durante il processo di riempimento, il terreno di coltura viene mantenuto stabile alla temperatura selezionata. L'MPP15 può essere utilizzato anche per l’autoclavaggio, la sterilizzazione di piccoli oggetti e liquidi in contenitori separati o come bagno di riscaldamento.
Informazioni aggiuntive
Contacolonie automatico VWR®
Perché utilizzare un contacolonie automatico?
Il conteggio automatico delle colonie offre coerenza, precisione, velocità ed efficienza.
La nostra nuova gamma di contacolonie automatici comprende unità a basso costo per il conteggio rapido di piastre di colata, piastre di diffusione e piastre a spirale, fino ad applicazioni estese di fascia alta e IQ/OQ.
Informazioni aggiuntive
T-Lab Eco: l’autoclave da laboratorio economica
Tuttnauer ha sviluppato la T-Lab Eco appositamente per gli istituti scolastici e le strutture di ricerca, pensando alla semplicità e all’economia.
Questa autoclave verticale a pavimento soddisfa le esigenze fondamentali per la sterilizzazione generale del laboratorio con l’obiettivo di aumentarne la produttività, combinando le migliori dimensioni di capacità universale con l’ottimizzazione delle risorse come acqua, energia e risultati dei tempi di funzionamento.
Informazioni aggiuntive
Migliora le tue analisi di enumerazione utilizzando il citofluorimetro a flusso CytoFLEX
L’ottica e la fluidica avanzate della piattaforma CytoFLEX consentono allo strumento di rilevare e identificare particelle di dimensioni ridotte fino a 200 nm e di contare batteri di dimensioni pari a 0,5 µm senza dover ricorrere alle microsfere di conteggio. Inoltre, le informazioni fornite sulla vitalità delle cellule consentono ai produttori di risparmiare tempo e denaro.
Informazioni aggiuntive
Dispositivi di sequenziamento portatili MinION™
Identificazione rapida e caratterizzazione completa dei microrganismi da colture o da campioni metagenomici complessi grazie ai dispositivi di sequenziamento MinION portatili e convenienti.
Analisi in tempo reale per un rapido accesso ai risultati.
Informazioni aggiuntive
Piastre contact impilabili VWR® (coperchio avvitabile)
Per le industrie farmaceutiche, con confezione sterile a tripla busta e coperchio con serratura, ideale per il controllo ambientale di aria, superfici, guanti e tute all’interno di aree ristrette come isolatori e clean room. Confezionate in sacchetti da 5 piastre.