X-ray fluorescence spectroscopy (XRF)
Avantor X-ray fluorescence spectroscopy (XRF)
Avantor can provide you with the products and materials you need for to conduct X-ray fluorescence spectroscopy, or XRF, in your lab. Choose the products that work best for you from among our extensive selection.
X-ray fluorescence spectroscopy, or XRF, lets analysts obtain qualitative and quantitative information by measuring the fluorescent X-rays that are emitted from a sample when X-rays are projected onto the sample from an outside source. You can get the products and materials you need to for XRF spectroscopy from a single, trusted source.
Categorie di prodotti
Additivi per la fusione
Additivi idrorepellenti, come per esempio il bromuro di litio e lo ioduro di potassio, agiscono come agenti di rilascio, e aiutano a prevenire che i vetri di borato aderiscano ai prodotti di platino.
Reagenti per fusione
Fondenti Spectromelt® per la preparazione dei campioni di fusione. Merck offre sia i borati di litio, Spectromelt® A che i borati di sodio, Spectromelt® B10.
Reagenti per macinazione e tableting
La serie C di Spectromelt® è stata specificatamente sviluppata per semplificare la macinazione e il tableting. Nella preparazione automatizzata di campioni di polvere, la velocità delle analisi è un fattore piuttosto importante.