Sedie ergonomiche VWR per il laboratorio e l'industria
Lo stile di vita nel mondo del lavoro sta peggiorando... Assicuriamoci di fare del nostro meglio!
Chi lavora in laboratorio e in ufficio si siede in posizioni fisicamente scomode che possono provocare problemi alla circolazione del sangue e una sollecitazione eccessiva sul corpo, con conseguente affaticamento, disturbi circolatori e problemi di postura o a carico del sistema muscolo-scheletrico. Non possiamo modificare lo stile di vita del mondo del lavoro, ma almeno possiamo offrire sedie e sgabelli che consentano di stare seduti in maniera comoda e posturalmente corretta.
Trascorri molto tempo seduto a guardare il microscopio, a eseguire pipettaggi sul banco di lavoro o semplicemente a inserire dati nel PC? Grazie ai modelli di seguito elencati potrai lavorare stando seduto in maniera comoda e corretta.
Scopri le nostre proposte e scegli la TUA prossima sedia
Una sedia da laboratorio senza compromessi, per il tuo lavoro quotidiano!
La nostra NEW Economy line 2.0 è una semplice sedia da laboratorio che soddisfa tutti i requisiti di un laboratorio. Supporto affidabile per il lavoro di laboratorio grazie allo schienale a contatto permanente. La regolazione in altezza della seduta e dello schienale ha un prezzo e prestazioni imbattibili!
Risorse utili
Tutto sull'ergonomia: Mr.Lab 2.0 porterà il tuo lavoro ad un livello successivo!
Mr. Lab 2.0 presenta la propria ergonomia di laboratorio. Il suo rivestimento igienico è realizzato in pelle sintetica. La tecnologia innovativa del flusso d'aria offre un comfort climatico ideale. Tecnologia di sincronizzazione automatica con regolazione automatica del peso e dettagli intelligenti come il gancio integrato e il campo di etichettatura rendono questo prodotto IL SOLO E UNICO!
Risorse utili
Meno sollecitazioni sulla colonna vertebrale grazie alle nostre sedie di livello professionale
Avere una di queste sedie è come recarsi ogni giorno in una clinica della salute! Ci sono voluti 2 anni di studio in collaborazione con esperti di ergonomia, osteopati e progettisti per creare questa gamma.
Le sedie sono resistenti agli agenti chimici (acidi deboli) e agli strappi, ma i vantaggi principali sono rivolti alla persona. La seduta è auto-adattativa, quindi non richiede alcuna regolazione. Il peso del corpo viene distribuito in maniera uniforme riducendo la pressione sotto le gambe, eliminando quindi la sensazione di gambe pesanti e agevolando una buona circolazione. Riequilibra la postura con una sedia di livello professionale!
Risorse utili
La rivoluzionaria sedia NEON per l'industria
Queste sedie combinano caratteristiche ergonomiche e funzionali ad una vasta scelta di opzioni di rivestimento, incluso il super-confortevole tessuto SUPERTEC.
Le sedie NEON sono progettate per utenti impegnati, ideali per l'industria e le aree di produzione grazie alla loro robustezza e flessibilità, sono economiche e facili da riparare - se il rivestimento della seduta si usura, può essere cambiato senza dover sostituire tutta la sedia!
Risorse utili
Sedie certificate per cleanroom
Le cleanroom e gli ambienti sterili nei settori della microelettronica, farmaceutica o ingegneria medica presentano particolari necessità di seduta. Insieme agli specialisti del settore e della ricerca abbiamo sviluppato questa gamma innovativa.
Le sedie per cleanroom offrono comodità e soddisfano i requisiti di pulizia di classe 3 in conformità alla norma DIN EN ISO 14644-1, ai requisiti d'uso in cleanroom di classe 1 secondo quanto stabilito dallo US Federal Standard 209E e alle specifiche delle linee guida GMP dell'Unione Europea.
Risorse utili
Sedie ESD (electrostatic discharge)
Le sedie della gamma ESD Basic sono collaudate e versatili, adatte all'uso in aree sensibili. Queste sedie economiche ed ergonomiche vantano un eccellente rapporto qualità-prezzo, offrendo all'utente comodità e protezione grazie allo scarico dell'elettrostaticità in conformità alla direttiva EN 61340-5-1.
Prova queste sedie professionali ad elevate prestazioni adatte all'uso nel settore elettronico!
Risorse utili
Guarda altri video!
![]() Blue Line VWR - Le sedie dalla seduta perfetta |
![]() Blue Line VWR - Dov'è la mia sedia? |
![]() Bimos - L'ergonomia delle sedie Neon per usi industriali |
![]() Bimos - Rivestimenti sostituibili nel sistema Neon 1 + 1 |
Stai seduto solo per poche ore? Allora dai un'occhiata a queste comode soluzioni ad altezza regolabile.
Sgabelli base, gamma Mr. Lab
Sgabelli da laboratorio con seduta in similpelle nera, regolabili in altezza con sistema a molla pneumatica.
Sgabelli di base, gamma Mr. Lab - seduta molto ampia
Sgabelli da laboratorio con seduta molto ampia in PU espanso e skai nero, base in PA (plastica e acciaio nero).
Sgabelli base da laboratorio, gamma Blue Line
Sgabelli da laboratorio con un'ampia superficie di seduta rivestita in PU espanso nero.
Sgabelli da laboratorio con ergonomia scientificamente provata
Sgabelli da laboratorio in PU espanso nero.
Sgabelli per cleanroom
Soddisfano i requisiti di pulizia di classe 3 in conformità alla direttiva DIN EN ISO 146444-1 e i requisiti d'uso in cleanroom di classe 1 secondo quanto stabilito dallo US Federal Standard 209E.