Novità
New range of disposable nitrile and latex gloves
New gloves lines meeting the stringent quality standards of Avantor and all critical market and regulatory requirements.
Storia di successo di VWR
VWR, parte di Avantor, ha aiutato un'azienda internazionale a ridurre i propri tassi di incidenti, risparmiando denaro tramite la standardizzazione in molti luoghi diversi.
Avantor and 3M
Working together to help the Pharmaceutical Industry, standardise, consolidate, drive efficiencies and reduce total cost of ownership. See the video.
Guanti monouso con doppio rivestimento in nitrile e neoprene Microflex® 93-260
Il guanto monouso sintetico più sottile, composito, massima resistenza chimica
Gli occhiali protettivi uvex pheos CX2 sono caratterizzati da capacità eccellenti
Idonei per la maggior parte delle discipline
Il nuovo catalogo VWR Industrial Safety Solutions è ora disponibile!
Richiedete una copia omaggio o scaricate semplicemente il PDF
Tute VWR® CHF5CB
Nessun compromesso su comfort o sicurezza
Procedura di Lockout Tagout (LoTo)
Protegge i lavoratori dai rischi causati da macchinari sotto tensione o elettricità
EN374‐3:2003 sarà sostituito da EN16523‐1 dalla fine dell’anno
Entrambi i metodi sono tecnicamente molto simili, ma i requisiti subiranno cambiamenti importanti. L’elenco dei prodotti chimici considerati aumenterà da 12 a 18 e il simbolo del becher verrà sostituito da 3 diversi pittogrammi di beute.