EN374‐3:2003 sarà sostituito da EN16523‐1 dalla fine dell’anno
Affidabilità a colpo d'occhio!
Entrambi i metodi sono tecnicamente molto simili, ma i requisiti subiranno cambiamenti importanti. L’elenco dei prodotti chimici considerati aumenterà da 12 a 18 e il simbolo del becher verrà sostituito da 3 diversi pittogrammi di beute.
- Tipo C per “Protezione semplice” –almeno di livello 1 contro 1 prodotto chimico della lista
- Tipo B ““Protezione media”” – almeno un livello 2 contro 3 prodotti chimici della lista
- Tipo A “Protezione alta” –almeno un livello 2 contro 6 prodotti chimici della lista