Purificazione
Purificazione
Come si purifica il campione utilizzando la cromatografia liquida? A seconda della natura del campione e della purezza richiesta, sono disponibili diverse opzioni che vanno dalla cromatografia flash di base all'HPLC preparativo diretto alla massa. Se hai campioni critici da purificare, permettici di aiutarti a trovare una soluzione.
Pagine dei prodotti
Colonne preparative per LC
State cercando di passare da un processo analitico ad uno preparativo o vi state chiedendo di quale fase avete bisogno? Possiamo aiutarvi.
Sorbenti sfusi
Siamo in grado di aiutarvi a trovare i sorbenti corretti in bulk per la purificazione specifica, sia con resine a base polimerica che con fase a base di silice.
Struttura delle colonne preparative per HPLC
Se state cercando di configurare le vostre colonne preparative per HPLC, disponiamo di un'ampia gamma di opzioni hardware Self-Packer
Solventi per HPLC preparativa
La purificazione è la fase finale di un processo. La scelta del solvente corretto è importante al fine di ottenere una resa migliore.
Strumentazione preparativa
Scopri la nostra gamma di strumenti LC preparativi, da Out-Of-The-Box a configurazioni modulari, la soluzione migliore per la tua applicazione.
Strumentazione per cromatografia flash
Scopri la nostra gamma di strumenti per cromatografia Flash. Velocizza la purificazione con strumenti di alta qualità.
Cromatografia flash automatizzata
Se state cercando una gamma di cartucce flash con selettività differenti, scoprite qui la nostra gamma.
Cos’è la cromatografia a bassa pressione?
La differenza principale tra cromatografia ad alta e bassa pressione è la quantità di pressione applicata al campione per separarne i componenti.
La cromatografia liquida ad alta pressione (HPLC) può richiedere l'uso di più pompe e comporta un'elevata risoluzione. Spesso i campioni HPLC non vengono raccolti per un ulteriore utilizzo, ma vengono analizzati direttamente insieme ad altre tecniche come la spettrometria di massa.
In confronto, la cromatografia liquida a bassa pressione (LPLC) utilizza solitamente una sola pompa per forzare la fase mobile attraverso la colonna e comporta una risoluzione inferiore. Questa pompa applica una bassa pressione e questo tipo di cromatografia viene utilizzato per la cromatografia preparativa o di purificazione per ottenere singoli componenti dal campione.