Vials EZ-fill® Stevanato Group di DWK Life Sciences
Vial sterili pronte all'uso, progettate per accelerare il processo di sviluppo dei farmaci e per aumentare la flessibilità operativa nel riempimento asettico.
Ideale per lo sviluppo di farmaci, dalla prima linea di sperimentazione alla commercializzazione, nonché per la produzione di piccoli lotti.
Elimina i costi, i tempi e la complessità associati alla pulizia del particolato, alla depirogenazione e alla sterilizzazione grazie all'uso di soluzioni per vial pronte all'uso (RTU).
Migliora la qualità del prodotto e la sicurezza del paziente con le vial RTU confezionate in un imballaggio secondario che elimina il contatto vetro-vetro.
Riduci il time to market grazie all'uso della piattaforma di vial RTU più diffusa al mondo, che garantisce una rapida scalabilità dalle fasi iniziali di sviluppo alla produzione commerciale.
Info sulle vials Stevanato GroupEZ-fill ®
- Particolato pulito, vials depirogenate e sterili in vaschette o vassoi divisori
- Vials ISO 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R e 20R, prodotte in vetro borosilicato di tipo 1, a espansione 51, con blowback europeo.
- L'imballaggio secondario è progettato per l'ingresso diretto nelle operazioni di riempimento asettico e per evitare il contatto vetro-vetro per una maggiore sicurezza del paziente e qualità del prodotto.
- Configurazioni a nido progettate per l'ingresso diretto in operazioni di riempimento flessibile, robotizzato e combinato
- Configurazioni a vassoio adatte a operazioni di riempimento in linea e di piccoli lotti
- La piattaforma RTU più diffusa al mondo garantisce la compatibilità con diversi processi di riempimento e finitura, consentendo l'adozione di linee multiprodotto
Perché le vials Stevanato Group EZ-fill® ?
Il confezionamento primario pronto all'uso contribuisce ad accelerare il percorso di sviluppo dei farmaci, aumentando la flessibilità operativa del riempimento asettico e consentendo il passaggio a farmaci personalizzati e biologici.
Le vials Stevanato Group’s EZ-fill® contribuiscono a semplificare le operazioni eliminando fasi come la pulizia, la depirogenazione e la sterilizzazione, in modo che tu possa concentrarti sulle tue competenze principali, ovvero lo sviluppo e la produzione di farmaci.
In laboratorio, le aziende possono affidarsi alle vials Stevanato Group EZ-fill® per aumentare l'affidabilità del processo di sviluppo, consentendo l'accesso alla qualità su scala commerciale ai costi della fase di sviluppo.
Le vials Stevanato Group’s EZ-fill® sono anche lo standard di vial pronto all'uso più diffuso al mondo e la loro adozione nelle prime fasi dello sviluppo di un farmaco ridurrà i tempi, i costi e le complessità della futura transizione verso la produzione su scala commerciale.
Webinar
Dalla produzione al paziente: scopri come le vials pronte all'uso possono accelerare il processo di sviluppo dei farmaci.
Maggiori informazioni