Spettroscopia
Scopri una vasta e crescente gamma di spettrofotometri e biofotometri adatti alle tue esigenze. Procurati anche altri strumenti, reagenti, cuvette per tutte le applicazioni associate.
Standard per la calibrazione dello spettrofotometro
Kit di calibrazione consistente in tre filtri in vetro grigio per verificare la precisione di assorbimento e in un filtro in vetro all'ossido di olmio per verificare la precisione della lunghezza d'onda.
Spettrofotometri
VWR offre un portafoglio completo di spettrofotometri VIS, UV/VIS, a fluorescenza e di piccolo volume. I sistemi ottici includono fascio singolo, fascio diviso o fascio doppio. La fonte di luce può essere una lampada al tungsteno o una allo xeno.
Thermo Scientific
Gli spettrofotometri Vis/UV-Vis Genesys forniscono prestazioni eccezionali. Scegli tra spettrofotometri VIS e UV/VIS con fascio singolo, fascio diviso o sistemi ottici doppi. Le fonti di luce possono essere una lampada al tungsteno o una allo xeno.