Elettrochimica per laboratorio, campo o processi
Tutto l'occorrente per elettrochimica, dalle grandi marche alla linea VWR Collection di alta qualità!
Scopri le nuove tecnologie!
Elettrodi per pH e ORP, sterilizzabili, di bioprocesso, SteamLine, SI Analytics®
Elettrodi high-tech autoclavabili con prestazioni straordinarie. Utilizzabili in ambienti difficili (trattamento SIP, pulizia CIP).
Elettrodi combinati per pH, ProcessLine, SI Analytics®
Sensori a bassa manutenzione per applicazioni di processo pesanti nell'industria chimica, per terreni acidi e alcalini, fortemente ossidanti e a resistenza ionica estrema.
Sensori per ossigeno disciolto per applicazioni industriali complesse in termini di igiene, OxyFerm FDA, Hamilton Bonaduz
OxyFerm FDA è un sensore elettrochimico per ossigeno con membrana dotata di omologazione FDA per l'uso in processi igienici che resiste alla sterilizzazione a vapore, in autoclave e alla pulizia CIP.
Elettrodi pH EasyFerm Plus, Hamilton Bonaduz
Gli elettrodi EasyFerm Plus sono progettati per resistere alle applicazioni complesse nelle industrie farmaceutiche e chimiche. Gli elettrodi mostrano segnali di misurazione stabili dopo la sterilizzazione a vapore, in autoclave e la pulizia CIP.
Elettrochimica: il portfolio completo!
VWR offre tutto ciò di cui hai bisogno per l'elettrochimica, scoprilo rapidamente!