Concentrazione a vuoto
La concentrazione dei tuoi preziosi campioni è cruciale quando si creano nuove sostanze. Qualsiasi perdita di contenuto o contaminazione tra campioni causata ad es. da urti deve essere evitata.
VWR offre la migliore scelta di sistemi dedicati alla concentrazione a vuoto per la sintesi organica.
Concentratori a vuoto CentriVap®
Per solventi acquosi o campioni acidi. Temperature fino a 100°C in incrementi da 1°C. Rotori per qualsiasi provetta e per piastre per microonde.