HPLC
La scelta giusta di prodotti chimici è un fattore cruciale per il processo di cromatografia. Qui di seguito una panoramica della nostra gamma di prodotti chimici per la cromatografia. Stai cercando colonne, strumenti o altri materiali di consumo?
Categorie di prodotti
Solventi per HPLC
Nel gradiente in modalità HPLC a fase inversa, i "picchi fantasma" indesiderati sono un problema reale. La qualità del solvente mob. (el. trasm. UV, residuo basso evap.) e la riprod. tra i lotti, sono param. chiave per evitare picchi indesiderati.
Solventi per LC-MS
I metodi LC-MS vengono migliorati per offrire una migliore sensibilità e soddisfare le esigenze attuali. La qualità dei solventi è fondamentale con un basso livello di background ionico, basso contenuto di metallo alcalino e adatta a ULC, UPLC e UHPLC.
Additivi e tamponi LC-MS
Additivi LC-MS vengono comunemente aggiunti alla fase mobile o introdotti post-colonna prima dell'interfaccia, al fine di influenzare la ionizzazione degli analiti. Selezione di tamponi per separazioni migliori in HPLC.
Miscele per LC-MS
Le nostre soluzioni LC-MS premiscelate delle fasi mobili più comuni sono preparate con precisione e con componenti di altissima qualità per ridurre al minimo il disturbo della linea di base. Aumenta la sicurezza qualitativa con le miscele pre-miscelate.
Reagenti per coppia ionica per HPLC
Per l'eluizione in gradiente HPLC sono stati aggiunti molti nuovi reagenti per coppia ionica che presentano un'estinzione minima nella regione a basso UV e un'eccellente trasparenza fino a 200 nm.
Solventi per HPLC in bottiglie di alluminio
La sicurezza e fondamentale, scopri la nostra gamma completa di solventi per HPLC confezionati in bottiglie di alluminio, ed evita così bottiglie rotte nel tuo laboratorio.
Solventi per HPLC in fusti di acciaio inossidabile riciclabili
Gamma completa di solventi per HPLC in fusti di acciaio inossidabile riciclabile per aumentare la sicurezza, limitare il potenziale di contaminazione ed eliminare gli sprechi.
Solventi per cromatografia preparativa
Gradi e pacchetti diversi realizzati su misura in base ai requisiti della HPLC preparativa per facilitare la scalabilità dalle separazioni analitiche a quelle preparative. Residuo di evap. estrem. basso (< 1 mg/l), basso cont. d’acqua ed elevata purezza.
Standard Supelco e CRMs
Materiali standard e di riferimento Supelco® di Merck
FAQ
Puoi aggiungere dell'acido trifluoroacetico o dell'acido formico per migliorare la risoluzione. Una gamma di additivi LC-MS ad elevata purezza è disponibile in bottiglie o fiale.
I reagenti per coppia ionica fanno affidamento sull'aggiunta di composti ionici alla fase mobile per stimolare la formazione di coppie ioniche con analiti carichi. Questi reagenti sono costituiti da una catena alchilica con un terminale ionizzabile. Quando vengono utilizzati con le comuni fasi idrofobiche HPLC in modalità fase inversa, i reagenti per coppia ionica possono essere utilizzati per aumentare selettivamente la ritenzione degli analiti carichi.
- Transizione di un campione da un campionatore automatico verso uno strumento, soprattutto se sono state assorbite impurità sulle superfici interne ed esterne dell’ago immerso nella fiala
- L’impurità in un campione ha la stessa lunghezza d’onda assorbente del composto in oggetto
- L'acqua utilizzata nella fase mobile non è sufficientemente pura o fresca
- Vecchie fasi mobili
- Tamponi o additivi di scarsa qualità aggiunti alla fase mobile
- Ftalati o additivi plastici contenuti nei contenitori di plastica utilizzati durante la preparazione della fase mobile
- Prova a utilizzare i solventi pre-miscelati
- Utilizza eluenti freschi con sali
- Filtra i tuoi solventi per HPLC
- Utilizza acqua di alta qualità (18,2 mOhm, TOC<5 ppb) o acqua di gradiente
- Utilizza tamponi e sali di buona qualità
- Controlla la pulizia degli accessori per vetreria
Se i campioni contengono composti ionizzabili, il pH a fase mobile può essere una delle variabili più importanti per il controllo della ritenzione in una separazione HPLC RP a fase inversa. Tuttavia, se non controllato dovutamente, il pH può essere fonte di molti problemi. Poiché molti composti analizzati da RP HPLC contengono uno o più gruppi funzionali acidi o basici, la maggior parte delle fasi mobili necessitano del controllo pH. Per questo motivo si utilizzano ampiamente i tamponi.
Documentazione
Risorse aggiuntive
soluzioni_cromotografia
Esplora l’ampia gamma di soluzioni di cromatografia e di note applicative sul tuo microsito di cromatografia