Puntali per sistemi robotici J.T.Baker®
Carousel
Puntali e piastre per sistemi robotici J.T.Baker®
Le piastre e i puntali per sistemi robotici premium J.T.Baker® sono accessori utilizzati per il trattamento automatizzata dei liquidi. Sono progettati per essere utilizzati con le più diffuse stazioni di lavoro robotiche di terze parti. I puntali per sistemi robotici sono soggetti a tolleranze più strette rispetto ai puntali per pipette manuali. Inoltre, come accessorio per le piattaforme automatizzate, possono garantire una maggiore efficienza e una riduzione dei costi. Le piastre e i puntali per sistemi robotici J.T.Baker® possono contribuire ad aumentare l’efficienza e a ridurre i costi di un laboratorio, delegando a un modulo robotico il compito di pipettare i liquidi, processo che richiede molto tempo.
Procurati i White Paper per avere la qualità e la precisione in ogni fasePuntali per sistemi robotici marcati IVD J.T.Baker®
È disponibile una selezione di puntali per sistemi robotici J.T.Baker® con marchio CE-IVD per applicazioni di diagnostica umana in vitro e adatta per l’uso sulle piattaforme robotiche più diffuse!
NOVITÀ - Puntali per sistemi robotici J.T.Baker® tipo HT 2
Le piastre e i puntali premium robotizzati J.T.Baker® di tipo HT 2 sono adatti a strumenti robotici di terze parti Hamilton Microstar, Nimbus e altri, che utilizzano la testa di pipettaggio CO-RE o CO-RE II di Hamilton.
Risultati precisi. Minor tempo di inattività.
Progettati secondo i più alti standard di produzione, i nostri puntali per sistemi robotici J.T.Baker sono in grado di dosare anche piccoli volumi con elevata precisione e senza contaminazione. Ora disponibili per l’ordine in una varietà di volumi, questi puntali sono progettati per alcune delle stazioni di lavoro robotizzate più popolari.
Adatti per un’ampia gamma di applicazioni, i puntali conduttivi e trasparenti J.T.Baker sono apprezzati da molti laboratori scientifici e diagnostici in tutto il mondo e hanno il vantaggio del canale di e-commerce Avantor leader di mercato grazie al quale sono garantiti ordini e consegne facili e convenienti in tutto il mondo.
Caratteristiche dei puntali per sistemi robotici J.T. Baker includono:
J.T. Baker è un marchio leader di puntali per sistemi robotici offerti da Avantor. Alcune delle caratteristiche principali sono:
la capacità di dosare con alta precisione e senza contaminazioneIdoneità all’uso con le più diffuse stazioni di lavoro robotizzate di terze parti
Ingegneria in linea con i più elevati standard di produzione
Versatilità: possono essere utilizzati con un’ampia gamma di applicazioni
I puntali per sistemi robotici possono essere utilizzati per un’ampia gamma di applicazioni e sono un componente chiave in molti laboratori di Life Science e diagnostici in tutto il mondo. Avantor è in grado di fornire ordini e consegne globali e convenienti dei puntali per sistemi robotici di cui il tuo laboratorio ha bisogno.
-
Richiedi campioni gratuiti di puntali
Prova le prestazioni dei nostri puntali J.T.Baker nei tuoi sistemi di campionamento robotici. Scegli tra una selezione di puntali con o senza filtro, progettati per funzionare su diverse piattaforme.
-
White paper "Qualità e precisione in ogni fase"
Scopri come i puntali per sistemi robotici J.T.Baker passano, partendo dalla progettazione iniziale, attraverso un processo di produzione rigorosamente controllato e completamente automatizzato per garantire la qualità e l'accuratezza di ogni puntale crea
-
Video viaggio di un puntale
Guarda come la produzione automatizzata avanzata, i rigorosi processi di controllo della qualità e la videoispezione ad alta velocità si combinano per consentire la produzione di milioni di puntali per sistemi robotici J.T.Baker ogni mese.
Prodotti in evidenza
Puntali conduttivi per sistemi robotici J.T.Baker®
I puntali conduttivi per sistemi robotici J.T.Baker consentono il campionamento anche di piccoli volumi di liquido con elevata precisione e senza contaminazione. La conduttività consente al sistema robotico di rilevare e seguire il livello del liquido, garantendo un’immersione minima nel campione.
- Fabbricati in condizioni di camera bianca (clean room classe 8)
- Controllo qualità all’avanguardia
- Ideali per le analisi ad alta produttività
- Vassoi dotati di codice a barre per l’identificazione automatica (Hamilton, Roche MagNA Pure)
- Disponibili con o senza filtro
Piastre multipozzetto J.T.Baker
Prodotte seguendo rigorose procedure di controllo qualità, nello stesso stabilimento che produce i puntali per sistemi robotici J.T.Baker, le piastre multipozzetto J.T.Baker rendono più facile per i medici e i ricercatori acquistare i materiali di consumo del laboratorio di cui hanno bisogno per i loro sistemi robotici di campionamento dei liquidi da una sola fonte.
- La maggior parte delle piastre è conforme allo standard ANSI/SLAS 1-2004 per le dimensioni delle micropiastre
- La tenuta dei pozzetti permette un efficiente campionamento ad alta velocità
- Plastica di alta qualità testata & verificata priva di contaminanti biologici trasversali
- La codifica alfanumerica permette di assegnare e identificare chiaramente i campioni
- Le piastre e le guarnizioni sono progettate per adattarsi con precisione le une alle altre
NOVITÀ - Puntali per sistemi robotici J.T.Baker® tipo HT 2
I puntali per sistemi robotici J.T.Baker® di tipo HT 2 sono adatti a strumenti robotici di terze parti Hamilton Microstar, Nimbus e altri, che utilizzano la testa di pipettaggio CO-RE o CO-RE II di Hamilton.
Acquista oraEsplora tutti i nostri materiali di consumo per sistemi robotici J.T.Baker
Scopri come i nostri prodotti J.T.Baker di alta qualità per i sistemi di campionamento robotici possono contribuire a migliorare le tue operazioni analitiche e diagnostiche
Vedi tutti i prodotti
White Paper Qualità & Precisione ad ogni passaggio
Informazioni White Paper Qualità & Precisione ad ogni passaggio
Brochure materiali di consumo per sistemi robotici J.T.Baker
Informazioni Brochure materiali di consumo per sistemi robotici J.T.Baker
Qualità da oltre un secolo
Da oltre un secolo, clienti in tutto il mondo si affidano alle prestazioni ottimizzate e testate funzionalmente dei prodotti d'eccellenza di marca J.T.Baker per soddisfare le stringenti esigenze di un’ampia gamma di applicazioni di ricerca e produzione.
Progettato per un minore tempo di inattività
Grazie a decenni di esperienza e innovazione del team di produzione tedesco, i puntali J.T.Baker massimizzano l’uso di puntali robotici e minimizzano il tempo di inattività, una punta più dritta e un coefficiente variazione inferiore che riduce la rottura
Con certificazione ISO per la produzione
La nostra qualità è certificata ISO: il nostro impianto di produzione è certificato ISO 9001; siamo certificati ISO 13485:2016 per la produzione di prodotti medicali e IVD e il processo di fabbricazione è conforme a ISO 50001:2011 Gestione dell’Energia
Sottoposti a test indipendenti per la purezza
Ogni lotto di puntali è testato secondo rigorose procedure di qualità per garantire che siano privi di contaminanti, e sono testati in modo indipendente e certificati come privi di DNasi, RNasi, ATP e pirogeni.
Automazione completa della cleanroom
I puntali per sistemi robotici J.T.Baker sono non vengono mai toccati da mani umane finché non si apre la confezione: la nostra linea di produzione completamente automatizzata opera in condizioni di cleanroom per fornire puntali che soddisfino le specifiche più rigorose per quanto riguarda compatibilità e pulizia. E le nostre strutture per la produzione di utensili e la tecnologia di produzione all’avanguardia hanno come risultato alcuni dei puntali di massima precisione disponibili sul mercato.
Cosa sono i puntali per sistemi robotici?
La crescente automatizzazione dei laboratori e la maggiore personalizzazione dei cicli di processo automatizzati richiedono materiali monouso precisi. I puntali per pipette per sistemi robotici sono utilizzati nei laboratori che utilizzano piattaforme automatizzate per la manipolazione dei liquidi. Un puntale per sistemi robotico viene utilizzato come accessorio in un sistema robotizzato per l’aspirazione e l’erogazione automatizzata di liquidi.
Soprattutto quando si lavora con campioni pericolosi/infettivi, le postazioni di lavoro robotizzate consentono una manipolazione sicura dei liquidi senza che il tecnico di laboratorio entri in contatto diretto con il campione. Inoltre, i sistemi automatizzati aiutano a fornire risultati riproducibili anche per applicazioni ad alta produttività.
I puntali per pipette per sistemi robotici sono progettati in linea con l’esigenza di gestire anche i volumi di campione più piccoli che devono essere analizzati in modo rapido ed efficiente. I puntali per sistemi robotici sono disponibili sia in versione filtrata che non filtrata.
I puntali per sistemi robotici vengono utilizzati quando è necessario ottenere ripetutamente liquidi a volumi precisi, rendendo il pipettaggio manuale noioso e poco pratico. Il pipettaggio robotizzato può far risparmiare tempo e denaro in un laboratorio, delegando a un modulo robotizzato il compito di pipettare i liquidi, che richiede molto tempo, e allo stesso tempo fornisce la soluzione migliore in termini di purezza e precisione.
Se i puntali per sistemi robotici sono conduttivi contengono materiale elettricamente conduttivo che consente loro di rilevare il livello del liquido in un recipiente, garantendo un trasferimento coerente e preciso dei liquidi.
Cosa sono le piastre per sistemi robotici?
Le piastre per sistemi robotici (o multipozzetto) sono spesso utilizzate insieme ai sistemi robotizzati per aumentare in modo significativo la produttività delle analisi, risparmiando tempo e risorse.
Le piastre per sistemi robotici aiutano ad analizzare campioni e sostanze chimiche in pozzetti miniaturizzati e consentono agli utenti di osservare ogni condizione dopo periodi di esposizione, in genere da ore a giorni.
Le piastre multipozzetto sono diventate una risorsa obbligatoria dei laboratori moderni e sono utilizzate in un’ampia gamma di applicazioni. Le piastre multipozzetto vengono utilizzate abitualmente per la crescita di colture batteriche, funghi e linee cellulari di mammiferi, oltre che per test analitici e biochimici.
Puntali per sistemi robotici J.T.Baker
I puntali conduttivi per sistemi robotici J.T.Baker consentono il campionamento anche di piccoli volumi di liquido con elevata precisione e senza contaminazione. La conduttività consente al sistema robotico di rilevare e seguire il livello del liquido, garantendo un’immersione minima nel campione.
- Realizzati in condizioni di clean room (clean room classe 8)
- Controllo qualità all’avanguardia
- Ideali per le analisi ad alta produttività
- Vassoi dotati di codice a barre per l’identificazione automatica (puntali J.T.Baker di tipo HT CO-RE e MP)
- Disponibili con o senza filtro
Piastre multipozzetto J.T. Baker
Prodotte seguendo rigorose procedure di controllo qualità, nello stesso stabilimento che produce i puntali per sistemi robotici J.T.Baker, le piastre multipozzetto J.T.Baker rendono più facile per i medici e i ricercatori acquistare i materiali di consumo del laboratorio di cui hanno bisogno per i loro sistemi robotici di campionamento dei liquidi da una sola fonte.
- La maggior parte delle piastre è conforme allo standard ANSI/SLAS 1-2004 per le dimensioni delle micropiastre
- La tenuta dei pozzetti permette un efficiente campionamento ad alta velocità
- Plastica di alta qualità testata e verificata priva di contaminanti biologici trasversali
- La codifica alfanumerica permette di assegnare e identificare chiaramente i campioni
- Le piastre e le guarnizioni sono progettate per adattarsi con precisione le une alle altre
Esplora tutti i nostri materiali di consumo per sistemi robotici J.T.Baker
Scopri come i nostri prodotti J.T.Baker di alta qualità per i sistemi di campionamento robotici possono contribuire a migliorare le tue operazioni analitiche e diagnostiche.
Qualità da oltre un secolo
Da oltre un secolo, clienti in tutto il mondo si affidano alle prestazioni ottimizzate e testate funzionalmente dei prodotti d’eccellenza di marca J.T.Baker per soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di applicazioni di ricerca e produzione.
Progettati per un minore tempo di inattività
Grazie a decenni di esperienza e di innovazione del team di produzione tedesco, i puntali per sistemi robotici J.T.Baker massimizzano l’uso di strumenti robotici e minimizzano il tempo di inattività, grazie a una punta più dritta e a un coefficiente di variazione inferiore che riduce la rottura e lo scarto del puntale.
Produzione certificata ISO
Siamo certificati secondo le norme ISO 9001 e ISO 13485 per la produzione di prodotti medicali e IVD.
Sottoposti a test indipendenti per la purezza
I puntali blisterati sono testati secondo rigorose procedure di qualità per garantire l’assenza di contaminanti e sono testati in modo indipendente e certificati privi di DNA, DNasi, RNasi e inibitori della PCR.