Titolazione Karl Fischer per la determinazione dell’acqua
Assortimento di titolatori compatti volumetrici o coulometrici Karl Fisher e relativi reagenti per la determinazione dell'acqua.
- I titolatori volumetrici Karl Fischer per volumi di acqua da medi a elevati (gamma in mg) combinano una rapida e precisa determinazione del contenuto di acqua con un funzionamento semplice
- I titolatori coulometrici Karl Fischer per volumi di acqua ridotti (gamma in µg) combinano una rapida e precisa determinazione del contenuto di acqua con un funzionamento semplice
- Reagenti Karl Fischer
Karl Fischer reagents and titrants
A wide range of volumetric and coulometric Karl Fischer reagents
Karl Fischer standards
A wide range of Karl Fischer standards for volumetric and coulometric titration
Titolatori volumetrici Karl Fischer
I titolatori Karl Fischer per uso quotidiano combinano una rapida e precisa determinazione del contenuto di acqua con un funzionamento semplice...