Spettroscopia UV/VIS
Le analisi UV/VIS con uno spettrofotometro possono richiedere diversi tipi di prodotti chimici. Innanzitutto, si sviluppa un grado specifico di solventi per evitare impurità ottiche del tuo campione. Dopodiché, gli spettrofotometri devono essere calibrati mediante i kit standard UV/VIS. In ultimo, i kit soluzione di riferimento a colore possono aiutarti a risparmiare tempo nella preparazione stessa delle soluzioni di riferimento.
Categorie di prodotti
Solventi per spettroscopia UV/VIS
I solventi ad elevata purezza sono pensati appositamente per le applicazioni di spettroscopia che richiedono solventi con la massima purezza spettrale.
Standard UV/VIS
Sii sicuro dei tuoi risultati con la nostra gamma completa per calibrare gli spettrofotometri sul controllo di assorbanza, potenza di risoluzione, luce parassita e precisione della lunghezza d'onda
Soluzioni standard di colore
Soprattutto nel settore petrolchimico possiamo offrire una gamma completa di soluzioni “pronte per l’uso”, da utilizzare per la calibratura e come standard per il controllo qualità conformi ASTM, Saybolt, Platinum-coblat e European Pharmacopoeia (Ph Eur)
Kit standard di colore
Queste soluzioni sono sviluppate e prodotte secondo il capitolo 2.2.2. "Grado di colorazione dei liquidi" della Farmacopea europea.
FAQ
Sono disponibili diversi standard in fiale forniti in kit, dotati di Certificato d’Analisi completo, per il controllo di
parametri, quali:
- controllo dell’assorbimento
- analisi della luce parassita
- analisi della potenza di risoluzione
- analisi della lunghezza d’onda