Misurazione di temperatura e umidità e datalogger
Offriamo un’ampia gamma di strumenti per la misurazione o la registrazione di temperatura, umidità, CO2 o molti altri parametri per l’industria, dalla produzione all’imballaggio, allo stoccaggio e alla distribuzione.
Quando si tratta di ambienti di laboratorio, il monitoraggio della temperatura è una sfida a tempo pieno. Nonostante siano molti i parametri fisici che devono essere costantemente misurati, come l’umidità, la pressione e il flusso d’aria,mantenere una temperatura costante è essenziale per il successo della ricerca. Dai congelatori e frigoriferi di laboratorio agli strumenti, dagli incubatori alle camere di conservazione dei campioni, tutti devono essere mantenuti a temperature prestabilite per quasi tutto il tempo.
Se le temperature dei campioni di laboratorio oscillano anche di poco, le proprietà fisiche possono cambiare o i reagenti possono diventare instabili. Anche la viscosità dei liquidi nei campioni dei pazienti può aumentare o diminuire con l’aumentare e il diminuire della temperatura.
Oltre ai campioni dei pazienti, anche l’acqua, comunemente usata come riferimento per i test, ha una viscosità diversa a seconda della temperatura.
Senza un adeguato controllo della temperatura, i tecnici di laboratorio avranno difficoltà a lavorare con i campioni e a raccogliere risultati accurati. Inoltre, i luoghi caldi e freddi all’interno di un laboratorio possono far variare la temperatura delle attrezzature durante la conservazione e l’uso dei campioni.
La nostra offerta comprende indicatori di temperatura, termometri in vetro e termometri digitali per tutte le applicazioni, oltre a un'ampia gamma di data logger e sistemi di controllo wireless. Scopri la soluzione giusta per la tua applicazione, sia in caso di controllo della temperatura di un bagno termostatico, di un incubatore, di un ultrafreezer a -80C che in caso di controllo degli alimenti.
Oppure trova il data logger giusto per il monitoraggio di merci importanti durante il trasporto o lo stoccaggio. La nostra gamma è ampia e completa.
Selezione dei prodotti
Termometri (in vetro) analogici
I termometri liquidi in vetro per uso generico sono caratterizzati da scritte nere su tubi trasparenti per una facile lettura, mentre alcuni modelli hanno il retro bianco per una lettura ancora più agevole. Con questi termometri in vetro trasparente è possibile misurare facilmente la temperatura in qualsiasi ambiente. La maggior parte dei modelli utilizza liquidi organici ecologici. Questi termometri in vetro sono adatti per l’uso generale in laboratorio, nelle scuole e nei test. I termometri sono adatti a un’ampia gamma di temperature, da quelle molto inferiori allo zero a quelle molto superiori all’ebollizione.
Informazioni aggiuntive
Indicatori di temperatura, strisce o provette
Le strisce indicatrici di temperatura indicano la temperatura di un campione entro pochi minuti dal prelievo iniziale. L’indicatore è costituito da un liquido indicatore altamente sensibile all’interno di un’ampolla appositamente progettata per monitorare l’esposizione di prodotti sensibili alle temperature di congelamento o di riscaldamento. Questi prodotti sono progettati per misurazioni rapide dove i termometri convenzionali non sono praticabili. Le strisce progettate per resistere alle alte temperature sono ideali per l’uso nell’industria elettronica, alimentare e farmaceutica, ma anche nei forni e nei motori delle imprese edili.
Informazioni aggiuntive
Misuratori digitali per temperatura e/o umidità
Con questi termometri digitali è possibile monitorare con precisione le temperature di congelatori, bagnimaria, blocchi di riscaldamento, incubatrici e frigoriferi. I display digitali sono semplici da leggere e forniscono anche le letture della temperatura massima e minima. I modelli impermeabili sono ideali per laboratori umidi, aree di lavaggio e applicazioni sul campo. Le temperature possono essere commutate in °C o °F e tutti i modelli sono incredibilmente versatili e facili da ricalibrare. Le unità vantano intervalli di temperatura estremi e aggiornano le letture a intervalli brevi. Con il nostro selettore puoi trovare il misuratore di cui hai bisogno, scegliere la quantità di canali di misura desiderati, a prescindere se vuoi misurare in aria, solidi o superfici con termometri a infrarossi, con una scelta di diverse precisioni e tipi di sensori.
Informazioni aggiuntive
Datalogger di temperatura, umidità, CO2 e altro ancora
I registratori di dati (datalogger) registrano automaticamente misure precise in tempo reale anche quando il personale non può essere presente. I modelli portatili sono dotati di sensori posizionati internamente o esternamente che hanno una sensibilità eccezionale per registrare e memorizzare i dati in qualsiasi applicazione o ambiente necessario. Questi strumenti elettronici sono dotati di tracciamento programmabile in opzioni monocanale o multicanale. Consentendo la lettura per lunghi periodi, questi dispositivi avvisano in caso di condizioni anomale per garantire la sicurezza e la qualità ottimale dei test attraverso allarmi visivi o sonori. I dispositivi alimentati a batteria sono dotati di sistemi di acquisizione dati per misurare e acquisire le frequenze di campionamento dei dati. Scopri anche i datalogger wireless per avere un controllo completo e in tempo reale.
Informazioni aggiuntive
Servizi di calibrazione
Calibrazione accreditata per tutti i termometri e i data logger (registratori di dati). Servizi di calibrazione accreditata ISO 17025 indipendente dal marchio per dispositivi di temperatura come termometri, registratori di dati, blocchi e bagni.
I tuoi vantaggi:
qualità approvata
documentazione dettagliata del processo
tutti i marchi e modelli
tracciabili a standard NIST
certificato di calibrazione ISO 17025
sistema di promemoria delle scadenze
combinazione con la calibrazione dell’umidità
Ulteriori informazioni
Contatta i nostri specialisti per ricevere ulteriori informazioni