Analisi dell'umidità
VWR offre un assortimento di analizzatori di umidità con riscaldamento a infrarossi, alogeni, con elemento in metallo, ceramica o con radiatore al quarzo per misurazioni quotidiane e di precisione.
- Riscaldamento a infrarossi - senza vetro (MB23), alogeno per risultati rapidi (MB25), elementi riscaldanti con pannelli in vetro o alluminio (MA35)
- Analizzatori di umidità di alta precisione: alogeni (MB35, MB45, MA 100), elementi in ceramica o con radiatore al quarzo (MA100 e MA150)
- È disponibile una gamma di versioni brevettate (OCE) per utilizzi in metrologia legale
Selezione prodotti
Bilance per umidità
Un assortimento di bilance per umidità...
Piatti per pesata ed essiccazione
Piatti in alluminio resistente compatibili con quasi tutte le bilance per umidità e gli essiccatori. Senza oli e svasati per un impilamento agevole...