Separazioni di proteine e molecole biologiche grandi
LC molecole grandi (Bio LC)
La separazione di ingredienti attivi realizzati utilizzando bioprocessi spesso richiede un approccio diverso.
Pagine dei prodotti
Cromatografia idrofobica (HIC)
La HIC è una tecnica eccellente per la separazione delle proteine senza causarne la denaturazione, pertanto il trattamento è scalabile da analitico a downstream
Cromatografia ad esclusione dimensionale (SEC)
La SEC viene utilizzata per separare i componenti in base alla dimensione molecolare. Il non assorbimento si traduce nell’assenza di interazione chimica.
Colonne a scambio ionico
Lo scambio ionico esegue la separazione in base alla carica della molecola. Viene spesso utilizzato per la separazione di peptidi, proteine e oligonucleotidi
HPLC a fase inversa con pori larghi
Pori da 300 Å con una fase C4 o C8 sono adatti per piccole proteine e grandi peptidi. Le proteine vengono trattenute per assorbimento idrofobico
Terreni per cromatografia
State cercando una gamma di terreni prodotti in conformità alle condizioni cGMP che possano soddisfare le vostre esigenze dal laboratorio alla scala di produzione.
Purificazione automatizzata delle proteine
Se desiderate migliorare l'efficienza della purificazione delle proteine nel vostro laboratorio, il software e la strumentazione possono aiutarvi a raggiungere il vostro obiettivo.