Forniture e attrezzature per laboratori di microbiologia
Forniture e attrezzature per laboratori di microbiologia
La microbiologia è essenziale per lo studio e la comprensione di tutta la vita sul pianeta. Come la scienza della microbiologia, in continua crescita, anche gli strumenti e le attrezzature hanno fatto passi da gigante, consentendo ricerche più complesse e accurate in laboratorio.
Lascia che Avantor ti aiuti a soddisfare le tue esigenze di attrezzature per laboratorio di microbiologia.
Panoramica della microbiologia
La microbiologia, lo studio degli organismi viventi troppo piccoli per essere visibili a occhio nudo, si concentra sulla struttura, la funzione e la classificazione di questi organismi e cerca modi per sfruttare e controllare le loro attività.
Si tratta di batteri, archei, virus, funghi, prioni, protozoi e alghe. Grazie alla loro versatilità, questi organismi, classificati come microbi, possono essere utilizzati in molti modi: per la produzione di farmaci salvavita, per la fabbricazione di biocarburanti, per la bonifica dell’inquinamento o per la lavorazione di cibi e bevande. I microbi sono di vitale importanza per quasi tutti i processi sulla Terra perché influenzano ogni aspetto della nostra vita: sono in noi, su di noi e intorno a noi.
La microbiologia in laboratorio
Un laboratorio di microbiologia è un laboratorio dedicato alla coltura, all’esame e all’identificazione di microrganismi come batteri, funghi, lieviti, ecc. Il laboratorio di microbiologia è fondamentale per un’efficace prevenzione e controllo delle infezioni (IPC).
I laboratori di microbiologia sono la prima linea di difesa per individuare nuove resistenze agli antibiotici, focolai di infezioni alimentari o un possibile evento di bioterrorismo. Il mantenimento di laboratori di microbiologia clinica di alta qualità è fondamentale per gestire le malattie infettive emergenti e la resistenza agli agenti antimicrobici.
Le attrezzature per laboratorio di microbiologia devono essere in grado di determinare i microbi più frequenti che causano infezioni associate all’assistenza sanitaria e di eseguire almeno una classificazione di base dei microrganismi per le valutazioni epidemiologiche.
Una delle principali aree della microbiologia applicata è la biotecnologia. In questa disciplina, i microrganismi vengono utilizzati come “fabbriche viventi” per produrre farmaci che altrimenti non potrebbero essere realizzati. Alcune sostanze prodotte in questo modo includono l’ormone umano insulina, la sostanza antivirale interferone, numerosi fattori di coagulazione del sangue ed enzimi di dissoluzione dei coaguli, oltre a una serie di vaccini.
Avantor offre un’ampia gamma di attrezzature per laboratorio di microbiologia che consentono di svolgere compiti che vanno dall’identificazione dei microrganismi al monitoraggio dell’aria e delle superfici, dall’analisi di prodotti farmaceutici sterili e non sterili al rilevamento di patogeni alimentari.
Attrezzature per laboratorio di microbiologia: 6 scelte essenziali per ogni laboratorio:
- Microscopi e vetrini:
la microbiologia è nata con lo sviluppo del microscopio. Diversi tipi di microscopi sono utilizzati per l’osservazione visiva della morfologia dei batteri, della motilità, delle colorazioni e delle reazioni di fluorescenza. Per quanto riguarda i vetrini, le scelte sono numerose, a seconda della funzione del laboratorio, tra cui normali vetrini di vetro piatti, vetrini concavi per contenere un campione liquido e vetrini con griglie stampate sopra per aiutare a contare le cellule.
- Piastre riscaldanti:
le piastre riscaldanti supportano una serie di procedure di laboratorio essenziali e vengono utilizzate per riscaldare campioni di laboratorio, sostanze chimiche e reagenti. Sono considerate molto più sicure dei tradizionali becchi di Bunsen perché non comportano l’uso di fiamme libere.
- Frigoriferi:
i frigoriferi servono come deposito di sostanze chimiche, soluzioni, antibiotici, sieri e reagenti biochimici termosensibili, conservati a temperature più basse o inferiori allo zero. Le colture batteriche di riserva vengono conservate in frigorifero anche tra i periodi di subcoltura. Vengono utilizzati anche per conservare i terreni di coltura sterilizzati per evitarne la disidratazione. La maggior parte dei laboratori di microbiologia dispone di diversi frigoriferi per soddisfare le diverse esigenze scientifiche.
- Autoclave:
l'autoclave è il nucleo di un laboratorio di microbiologia. Viene utilizzata non solo per sterilizzare sostanze liquide come i terreni di coltura e le soluzioni saline, ma anche per sterilizzare gli accessori per vetreria quando necessario. Ha lo stesso principio di funzionamento di una pentola a pressione domestica. L’autoclave è un metodo molto efficace che uccide tutti i microbi, le spore e i virus, anche se per alcuni insetti specifici sono necessarie temperature o tempi di incubazione particolarmente elevati.
- Incubatore microbiologico:
la crescita abbondante dei microbi si ottiene in laboratorio coltivandoli a temperature adatte alla crescita di un microbo specifico. Ciò avviene inoculando il microbo desiderato in un terreno di coltura adatto e poi incubandolo a una temperatura costante ottimale per la sua crescita.
Gli incubatori ad aria forzata Avantor forniscono un’uniformità di temperatura e una stabilità ancora maggiori per risultati riproducibili nei laboratori di microbiologia e ricerca.
- Cappa/armadio a flusso laminare:
una cappa/armadio a flusso laminare è una postazione di lavoro chiusa utilizzata per creare un ambiente di lavoro privo di contaminazioni attraverso un sistema di flusso d’aria filtrato HEPA (aria particolata ad alta efficienza). Fornisce un ambiente asettico per eseguire diversi esperimenti. I laboratori ne fanno largo uso per mantenere un’atmosfera di lavoro asettica o priva di contaminanti.
Cosa considerare quando si acquistano attrezzature per laboratorio di microbiologia
L’acquisto di attrezzature per laboratorio di microbiologia può essere scoraggiante con tutte le apparecchiature disponibili oggi. Tuttavia, se si scende a compromessi sulla qualità, si può compromettere l’erogazione del servizio e l’integrità dei risultati. Ecco alcune considerazioni chiave da tenere a mente quando si acquista un’attrezzatura per laboratorio.
Budget
Prenditi il tempo necessario per ricercare i fornitori di attrezzature che offrono la tua scelta di attrezzature a prezzi competitivi, facendo attenzione a non comprometterne la qualità in base al prezzo.
È importante essere molto attenti al budget, ma anche acquistare saggiamente tenendo conto dei vantaggi a lungo termine. L’approccio “spendere ora per risparmiare dopo” consiste nell’individuare il prodotto giusto che fornirà al tuo laboratorio i vantaggi più sicuri, più adatti e più duraturi.
È comune che un costo iniziale più elevato delle apparecchiature fornisca maggiori benefici in termini di costi grazie alla riduzione della necessità di manutenzione o di eventuale sostituzione nel prossimo futuro.
Apparecchiature, prodotti e servizi più performanti e di qualità superiore garantiscono maggiore sicurezza, produttività e risultati economici. Nel valutare i potenziali acquisti di apparecchiature, tieni presente che i prodotti certificati e conformi alle normative del settore sono progettati e testati per garantire sicurezza e prestazioni. Essere sicuri e produttivi in un laboratorio di microbiologia è un imperativo.
Marca e qualità
Prima di acquistare un particolare tipo di apparecchiatura per il tuo laboratorio, fai una valutazione dettagliata delle specifiche tecniche e delle caratteristiche desiderate. Confronta le caratteristiche di diversi modelli o marche e scegli quello che può soddisfare al meglio le tue esigenze. L’ampia gamma di apparecchiature di alta qualità di Avantor può facilitare questa fase.
Facilità d’uso
Cerca prioritariamente un’apparecchiatura che corrisponda alle competenze tue e del tue team. Le apparecchiature con troppe funzioni complesse complicano il lavoro. Scegli apparecchiature facili da usare che supportino più facilmente le procedure che svolgi in laboratorio. Considera anche le dimensioni del tuo laboratorio: è abbastanza spazioso per il tipo di apparecchiatura che vuoi acquistare? Alcuni modelli da banco sono in grado di risparmiare spazio e di funzionare con la stessa efficienza di un design più grande.
Garanzia e assistenza dopo l’acquisto
Rivolgiti al produttore o al venditore per conoscere il periodo di garanzia e il tipo di assistenza fornita dopo l’acquisto. Una buona garanzia sul prodotto (e l’assistenza post-vendita) per le attrezzature per laboratorio è di fondamentale importanza per l’affidabilità e le prestazioni costanti del tuo laboratorio.
Esplora le nostre forniture per laboratori di microbiologia
Poiché la microbiologia è così varia, la sua crescita futura è illimitata. Saranno necessarie diagnosi più rapide, una maggiore standardizzazione dei test e una maggiore adattabilità per far fronte alle nuove minacce dei microrganismi infettivi, come gli agenti del bioterrorismo e i patogeni emergenti.
Avantor® può aiutarti ad attrezzare il tuo laboratorio di microbiologia con i prodotti e le forniture di cui hai bisogno: da microscopi, vetrini, provette e piastre di Petri a pipette, puntali, incubatori, autoclavi e cappe a flusso laminare.
Avantor ha le conoscenze, i prodotti e la portata globale per contribuire al progresso della ricerca microbiologica nei laboratori di tutto il mondo.