Rifrattometria e polarimetria
La rifrattometria è uno dei metodi base per le analisi quantitative e per garantire la qualità dei prodotti nell'industria alimentare e delle bevande.
I rifrattometri vengono utilizzati frequentemente dai produttori di uve e dall'industria zuccheriera per l'analisi Brix dei livelli di saccarosio contenuto nella frutta. Per ottenere risultati più precisi, vengono utilizzati polarimetri per misurare la rotazione ottica delle soluzioni di saccarosio.
Selezione prodotti
Strumenti portatili
La soluzione portatile, più facile e conveniente per misurare un indice di rifrazione o un Brix...
Abbe
Per misurazioni tradizionali in rifrattometria...
Digitale
Rifrattometri moderni e precisi: affidabili, accurati, documentazione stampata e archiviazione di dati...
Polarimetri
Rotazione ottica senza pari...
Materiali di riferimento
Materiali di riferimento CertiPUR per rifrattometria...