Test di dissoluzione
La preparazione dei terreni di dissoluzione è un passaggio dispendioso in termini di tempo se fatto manualmente. I concentrati per i mezzi di dissoluzione DILUT-IT™ della J.T.Baker® sono premiscelati e riducono significativamente la quantità di tempo e i costi necessari per la preparazione di un terreno di dissoluzione. Questo contribuisce a migliore la qualità e la consistenza del terreno prodotto, a ridurre il lavoro di rielaborazione e a semplificare la conformità alle normative.
Categorie di prodotti
I concentrati per terreni di dissoluzione
DILUT-IT™ della gamma J.T.Baker® sono prepesati e richiedono solo l'aggiunta di acqua purificata per diventare un mezzo di dissoluzione pronto per l'uso, riducendo in tal modo il tempo medio di preparazione di oltre il 75%.
FAQ
I concentrati per i terreni di dissoluzione DILUT-IT™ della J.T.Baker® sono premiscelati e riducono significativamente la quantità di tempo e denaro necessari per la preparazione di un terreno di dissoluzione. Questo, contribuisce a migliore la qualità e la consistenza del terreno prodotto, a ridurre il lavoro di rielaborazione e a semplificare la conformità alle normative.
Basta versare il concentrato pre-miscelato in una camera di miscelazione e aggiungere acqua purificata per diluirlo al volume appropriato, in base alla quantità di terreno necessario (6 l, 25 l, o 50 l).
I concentrati per i terreni di dissoluzione DILUT-IT™ della J.T.Baker® devono essere miscelati con acqua purificata per circa 5 minuti. Questo tempo di miscelazione è molto più breve rispetto al tradizione processo di miscelazione del terreno di dissoluzione in laboratorio, aumentando così la produttività dello stesso.
I concentrati per terreni di dissoluzione DILUT-IT™ della J.T.Baker® dovrebbero essere utilizzati entro 24 ore dalla miscelazione, proprio come quelli preparati in laboratorio.
- 230.8 mL di concentrato per terreni di dissoluzione DILUT-IT™ J.T.Baker® produce 6 l di terreni di soluzione diluita;
- 400 mL di concentrato per terreni di dissoluzione SLS 0.50% DILUT-IT™ J.T.Baker® produce 6 l di terreni di soluzione diluita;
- 961,5 mL di concentrato per terreni di dissoluzione SLS 0.50% DILUT-IT™ J.T.Baker® Produce 25 l di terreni di soluzione diluita;
- 1,9 l di concentrato per terreni di dissoluzione DILUT-IT™ J.T.Baker® produce 50 l di terreni di soluzione diluita.
I concentrati per i terreni di dissoluzione DILUT-IT™ della J.T.Baker® vengono prodotti nelle strutture Avantor registrate ISO, garantendo coerenza tra i lotti, riproducibilità dei risultati e misurazione di ogni lotto rispetto alle specifiche dei prodotti pubblicate.
Per la produzione dei concentrati di mezzi di dissoluzione DILUT-IT™ della J.T.Baker® si utilizzano materiali grezzi conformemente alle linee guida USP.
I concentrati per i terreni di dissoluzione DILUT-IT™ della J.T.Baker® sono imballati secondo severe tolleranze di riempimento pari a ± 0.5% del volume target.
I concentrati per i terreni di dissoluzione DILUT-IT™ della J.T.Baker® eliminano la necessità di dover stoccare i prodotti chimici in eccesso, per la preparazione delle soluzioni di dissoluzione in laboratorio, che richiede molto tempo.
- Utilizzare i concentrati per terreni di dissoluzione DILUT-IT™ J.T.Baker® contribuisce a risparmiare tempo per la preparazione in laboratorio, consentendo così di risparmiare denaro e di aumentare la produttività all’interno del laboratorio.
- Grazie al ridotto spazio di stoccaggio e ai costi di spedizione più bassi, DILUT-IT™ della J.T.Baker® è la scelta più intelligente rispetto alle tradizionali soluzioni di dissoluzione pre-miscelate, conservate in grossi contenitori e fusti ingombranti.
- I concentrati per i terreni di dissoluzione DILUT-IT™ della J.T.Baker® si adattano a tutte le applicazioni che richiedono l’utilizzo per terreni di dissoluzione.
- Sono disponibili formati più piccoli per la ricerca e le applicazioni con lotti piccoli, mentre i formati più grandi sono l’ideale da utilizzare nei reparti del Controllo Qualità.
I concentrati per i terreni di dissoluzione DILUT-IT™ della J.T.Baker® dovrebbero essere conservati a temperatura ambiente.
I concentrati per i terreni di dissoluzione DILUT-IT™ della J.T.Baker® DILUT-IT™ possono essere utilizzati anche da congelati. Basta scongelare il terreno a temperatura ambiente e poi usarlo come di consueto, una volta tornato completamente allo stato liquido.
I concentrati per i terreni di dissoluzione DILUT-IT™ della J.T.Baker® sono confezionati in bottiglie di polietilene ad alta densità (HDPE) per il massimo della sicurezza.
I concentrati per i terreni di dissoluzione DILUT-IT™ della J.T.Baker® aumentano la produttività e fanno risparmiare denaro agli analisti e chimici di laboratorio che eseguono i test di dissoluzione, poiché eliminano molte delle fasi che richiedono tempo, tipicamente associate con la preparazione della soluzione.
I campioni sono disponibili in formati da 230.8 mL. Contatta il tuo distributore o rappresentante commerciale locale per richiedere un campione.
I concentrati per i terreni di dissoluzione DILUT-IT™ della J.T.Baker® sono disponibili in confezioni molto convenienti e richiedono capacità minime di stoccaggio. Sono disponibili i formati da 230.8 mL e da 400 mL di SLS 0.50% in custodie da 12 pz., mentre concentrati in formati più grandi (961.5 mL e 1.9 L) sono disponibili in custodie da 6 pz.