Spettrometria di massa (MS)
La spettrometria di massa è uno strumento importante quando si devono identificare composti o materiali specifici con un alto grado di precisione. Tra i suoi usi vi sono la qualità e la sicurezza degli alimenti, i test sui farmaci, l'analisi dei residui di pesticidi, l'identificazione delle proteine e la datazione al carbonio. Avantor offre una gamma completa di prodotti per soddisfare le tue esigenze di spettrometria di massa.
Avantor equipment and products for mass spectrometry
Strumentazione - LC-MS
Porta le tue analisi a un livello superiore, scopri la gamma di strumenti LC-MS.
Chromatography Columns
Le colonne per cromatografia sono uno strumento essenziale per la separazione dei composti e delle molecole da una miscela campione. Avantor offre molteplici e differenti colonne, sicuramente troverai quella che più si adatta alle tue applicazioni.
Protein Reagents
Avantor offre una gamma completa di reagenti per proteine da utilizzare nei protein assay per la misura della concentrazione totale di proteine di un campione comparato a uno standard di riferimento. Guarda tutto ciò che possiamo offrire
Proteins and Peptides
Avantor può fornire al tuo laboratorio un’ampia gamma di kit, miscele in soluzione e matrici a collagene che puoi utilizzare per molte applicazioni essenziali in laboratorio.
Other Products
Avantor offre un’ampia gamma di strumenti, prodotti e consumabili per spettrometria di massa. Guarda tutto ciò che possiamo offrire.
La spettrometria di massa spiegata
La spettrometria di massa è uno strumento importante per identificare composti o materiali specifici con un alto grado di precisione. Questa tecnica ha molte applicazioni che vanno dalla qualità e sicurezza degli alimenti alla datazione del carbonio.
In termini più elementari, la spettrometria di massa è una tecnica sensibile utilizzata per rilevare, identificare e quantificare le molecole in base al loro rapporto massa/carica (m/z).
Come funziona:
tutti gli spettrometri di massa hanno tre componenti principali: una sorgente ionica, un analizzatore di massa e un rivelatore di ioni. I campioni vengono preparati e caricati nello spettrometro di massa in forma liquida, gassosa o essiccata e vengono poi vaporizzati e ionizzati dalla sorgente ionica. Esistono variazioni di questi componenti in ogni tipo di spettrometro di massa, che offrono una vasta gamma di opzioni per testare le diverse proprietà fisiche dei campioni e la raccolta dei dati.
La spettrometria di massa applicata
Esistono numerose applicazioni della spettrometria di massache comprendono usi sia qualitativi che quantitativi. La spettrometria di massa è più comunemente utilizzata nei laboratori di analisi per lo studio delle proprietà fisiche, chimiche o biologiche dei composti.
Ulteriori applicazioni della spettrometria di massa:
- identificazione di composti sconosciuti
- Determinazione della composizione isotopica degli elementi in una molecola
- Determinazione della struttura di un composto in base alla frammentazione
- Quantificazione della quantità di un composto in un campione
- Comprensione dei fondamenti della chimica ionica in fase gassosa
Ciò rende la spettrometria di massa uno strumento ideale per la scoperta di farmaci, i test clinici, la genomica, la geologia e gli studi ambientali su alimenti e terreni. Tra le numerose applicazioni in medicina e genomica, la spettrometria di massa può essere utilizzata per la caratterizzazione dei polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) e per lo screening rapido delle tossine nel sangue.