Cromatografia e spettrometria di massa
Prodotti Avantor per Cromatografia e Spettrometria
La Cromatografia e la spettrometria di massa sono tecniche importanti che possono avere differenti applicazioni scientifiche, accademiche e industriali. Avantor ha una gamma completa di strumenti, prodotti e servizi che possono aiutarti a migliorare efficienza e risultati nel tuo laboratorio.
Cromatografia liquida (HPLC e UHPLC) - Analitica
La cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) e la cromatografia liquida ad altissime prestazioni (UHPLC) sono tra le tecniche più utilizzate nelle scienze chimiche e biologiche.
Cromatografia Liquida – Preparazione del campione
La preparazione del campione è una fase fondamentale ma spesso trascurata del processo cromatografico. Ogni campione è unico e ciò che funziona per una preparazione può non funzionare altrettanto bene per un'altra.
Gas-cromatografia (GC)
La gas-cromatografia utilizza elio, idrogeno o altri gas per separare, identificare e quantificare miscele di campioni con risultati affidabili.
Cromatografia su strato sottile (TLC)
Sia la cromatografia su strato sottile che la cromatografia su strato sottile ad alte prestazioni (TLC/HPTLC) sono tra i metodi più comuni utilizzati per separare spazialmente i composti di una miscela attraverso terreni in fase stazionaria.
Spettrometria di massa (MS)
La spettrometria di massa è uno strumento importante quando si devono identificare composti o materiali specifici con un alto grado di precisione.
Purificazione
Come si purifica il campione utilizzando la cromatografia liquida? A seconda della natura del campione e della purezza richiesta, sono disponibili diverse opzioni che vanno dalla cromatografia flash di base all'HPLC preparativo diretto alla massa.
Selezione delle colonne
Avete bisogno della giusta colonna per HPLC o GC per il vostro metodo. Sono disponibili numerose opzioni. Possiamo aiutarvi a scegliere quella giusta per la vostra applicazione.
Bio LC.
State cercando una soluzione per l'analisi o la purificazione di un campione. Potrebbe trattarsi di una proteina, di un peptide, della caratterizzazione del vostro mAb o della determinazione del rapporto anticorpo/farmaco (ADR)
Software e automazione
Il software è un settore sempre più importante della chimica analitica. Con il software è possibile automatizzare molte operazioni, migliorare la qualità dei dati, ridurre gli errori, migliorare la conformità e aumentare l'efficienza.
Servizi
Avete bisogno di un servizio che vi aiuti a migliorare il funzionamento del laboratorio. Dalla manutenzione degli strumenti ai corsi di formazione personalizzati, siamo in grado di aiutarvi.
Servizi e prodotti in evidenza
Fasi stazionarie esclusive
Se state cercando fasi stazionarie particolari per separazioni complesse, date un'occhiata a queste nuove fasi stazionarie della gamma di colonne Avantor® ACE®.
Avantor® Hichrom: Esperti in cromatografia
Se state cercando prodotti difficili da reperire, il parere di un esperto e la disponibilità di specialisti,, Avantor® è la scelta giusta: i nostri esperti, altamente qualificati, vi aiuteranno.
Materiali di consumo e colonne per cromatografia Thermo Scientific
Dalla preparazione alla sicurezza e alla separazione dei campioni, offriamo la più vasta gamma di prodotti di consumo per cromatografia
Filtri per siringhe Pall Acrodisc Premium
I filtri per siringhe Pall Acrodisc® Premium con membrana in GHP universale offrono l'affidabilità e la sicurezza necessarie a garantire analisi senza complicazioni indipendentemente dal tipo di campione.
Risorse e soluzioni per la cromatografia
La cromatografia è una tecnica chimica che separa fisicamente una miscela nelle sue parti componenti. Si tratta di una tecnica molto efficace che viene utilizzata in diversi settori, da quello alimentare a quello farmaceutico, e in tutte le branche della scienza. Spesso è l'unico modo per separare i componenti, fino al livello molecolare, da miscele complesse.
La cromatografia liquida e la gas-cromatografia sono le forme dominanti della cromatografia. Queste tecniche ampiamente usate comprendono diversi tipi di cromatografia. Per esempio, la cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) è un processo rapido ed efficace utilizzato per mantenere la purezza dei prodotti e per separare diverse molecole biologiche, come proteine e acidi nucleici. La cromatografia di affinità, anch'essa un tipo di cromatografia liquida, si basa sulla capacità delle molecole di legarsi tra loro e sull'eluizione ("lavaggio") delle molecole non legate.
La cromatografia inizia solitamente con un campione che presenta singoli componenti che devono essere separati e identificati. I componenti nei campioni possono essere di origine solida e liquida. Una miscela di campioni può essere liquida (per la cromatografia liquida) o gassosa (per la gas-cromatografia).
In cromatografia esistono due fasi, quella mobile e quella stazionaria. La fase mobile trasporta la miscela di campioni verso la fase stazionaria o interrompe la miscela di campioni dalla fase stazionaria durante l'eluizione. Nella cromatografia liquida il campione deve essere compatibile con la fase mobile. Per la gas-cromatografia il campione, quando viene iniettato nel processo, si converte in un gas, se il campione è nato allo stato liquido.
Durante la fase stazionaria la miscela di campioni si muove attraverso un secondo materiale, spesso un mezzo solido, che differenzia e separa le molecole.
Le molecole che condividono caratteristiche come la struttura o le dimensioni si raggruppano perché attraversano il processo cromatografico alla stessa velocità. Gli stati di carica delle molecole (tutta la materia è caricata positivamente, negativamente o neutralmente a livello molecolare) in una miscela possono far sì che le molecole si comportino in modo simile o esattamente opposto.
Al termine del processo cromatografico, le molecole si sono suddivise in gruppi distinti e separati.
A cosa serve la cromatografia?
La cromatografia è ampiamente utilizzata e altamente versatile. Fa parte dei processi di analisi, produzione e fabbricazione in diversi settori industriali, da quello biofarmaceutico e sanitario a quello alimentare e delle bevande.
A volte lo scopo della cromatografia è l'analisi diretta. L'analisi della qualità e dell'esposizione chimica di alimenti e bevande è molto comune.
Tuttavia, poiché la cromatografia viene utilizzata sia per quantificare che per qualificare, ha altri usi. Per esempio, si tratta di una tecnica consolidata per analizzare i farmaci terapeutici a base di piccole molecole e le sostanze ad essi correlate per caratteristiche come la stabilità. Ciò consente alle industrie di modificare le formule o i metodi di conservazione, a seconda delle necessità, per ottenere una migliore stabilità o una maggiore durata di conservazione.
Spesso, però, l'obiettivo del trattamento cromatografico liquido su larga scala è quello di estrarre o raccogliere una serie specifica di molecole o proteine da utilizzare in un prodotto biofarmaceutico, come una terapia o un vaccino. Nelle terapie vaccinali, la cromatografia viene utilizzata nella fase di scoperta - per trovare gli anticorpi più efficaci nel combattere un virus - e poi di nuovo nella fase di produzione, quando quegli anticorpi sono necessari in quantità.
Poiché la cromatografia è così ampiamente utilizzata, Avantor offre un'ampia gamma di tamponi altamente stabili, a basso pH, a basso/alto contenuto salino, di equilibrazione, di eluizione e di componenti tampone che supportano i flussi di lavoro cromatografici in diversi settori. I nostri collaboratori qualificati e i nostri prodotti di qualità supportano diversi tipi di tecniche cromatografiche in ogni fase del processo, dal banco alla produzione.
Avantor è la scelta per la cromatografia.
La cromatografia può essere una tecnica complessa, sia che si tratti di analisi dirette che di produzione su larga scala di biomanufatti. Avantor ha le risorse necessarie per realizzare i tuoi progetti cromatografici in modo efficiente ed efficace. Dalle colonne ai tamponi di eluizione, Avantor ti copre quando si tratta di selezionare i prodotti e le tecnologie migliori per la tua applicazione specifica. Semplifichiamo l'approvvigionamento e ti supportiamo con la nostra esperienza decennale.