Sistemi di controllo della temperatura
I sistemi di controllo della temperatura sono largamente utilizzati per diverse applicazioni di raffreddamento e riscaldamento in laboratori Life Science, microbiologici e chimici. 
VWR offre termostati a circolazione refrigeranti/riscaldanti e chiller dei principali fornitori sul mercato, quali Julabo, Huber, Lauda e Grant, nonché della gamma a marchio VWR Collection. 
Possiamo aiutarti a trovare il termostato a circolazione giusto per la tua applicazione. 
Scegli un termostato a circolazione in base all'applicazione
Scegli un termostato a circolazione in base al fornitore
Richiedi preventivo
Fattori da considerare prima di acquistare un termostato a circolazione
  • A quali applicazioni si lavora?
  • Le applicazioni sono interne o esterne? 
  • È necessario un sistema aperto o chiuso? 
  • Qual è l'intervallo di temperatura necessario?
  • Qual è la stabilità di temperatura necessaria?
  • Quali sono tempi di riscaldamento e raffreddamento necessari?
  • Qual è il requisito di raffreddamento/riscaldamento necessario (in watt)?
  • È necessario un programmatore integrato con profilo di tempo e temperatura?
  • Qual è la capacità necessaria (in litri)?
  • Qual è la portata necessaria?
  • È richiesto un sensore PT100?
Richiedi preventivo
Calcolo del requisito di raffreddamento
È importante individuare il corretto requisito di raffreddamento di un'applicazione, che può essere calcolato mediante la formula:
Watt in gradi Celsius Watt = ΔT° x (4,126) / S
ΔT° = Differenza di temperatura tra l'ingresso e l'uscita del fluido dopo l'esecuzione dell'applicazione
S = Tempo in secondi per il riempimento di un contenitore da 1 l. Ad esempio, se il flusso noto è di 10 l al minuto, 60 secondi/10 l corrisponderanno a 6 secondi, quindi S = 6 secondi
4,126 = Costante di conversione per densità e calore specifico dell'acqua
Per una guida a tutti i termostati e i termostati a circolazione, clicca qui