Termostati a circolazione riscaldanti e refrigeranti
Termostati a circolazione refrigeranti/riscaldanti VWR
Bagni a circolazione in acciaio inossidabile con possibilità di scelta tra controller di temperatura Advanced Programmable o Advanced Digital. Pompa a velocità variabile con capacità di circolazione esterna e controllo della temperatura.
Termostati riscaldanti e refrigeranti Huber, acciaio inossidabile, Ministats®
Grazie alle dimensioni compatte, i termostati Ministats® possono essere posizionati negli spazi più angusti. Utilizzati principalmente per applicazioni esterne; in ogni caso l'apertura del bagno consente anche l'inserimento di oggetti nel bagno termostatato.
Termostati a circolazione refrigeranti/riscaldanti Lauda, termoelettrici, LOOP
La gamma di prodotti LOOP comprende due termostati a circolazione termoelettrici per controllo della temperatura esterna. Controllo della temperatura senza refrigerante con tecnologia Peltier
Termostati a circolazione riscaldanti/refrigeranti Grant, serie LT ecocool™
Bagni a circolazione refrigeranti/riscaldanti ecologici, con interfaccia utente intuitiva. Ideali per applicazioni esterne in ambito farmaceutico, didattico, industriale e Life Science.
Termostati a circolazione refrigeranti/riscaldanti Julabo, CORIO™ serie CD-F
Il controller CORIO™ CD è un'unità avanzata con tecnologia professionale per applicazioni complesse, utilizzabile per il controllo della temperatura in applicazioni interne o esterne.