Refrigeratori e termostati a circolazione refrigeranti
Bagni a circolazione refrigeranti VWR con controller di temperatura MX
Bagni in acciaio inossidabile con controller di temperatura MX intuitivo. Possono essere utilizzati anche per la circolazione esterna a circuito chiuso. La tecnologia Cool Command regola l'entità della refrigerazione richiesta e consente quindi di risparmiare energia.
Refrigeratori a circolazione VWR
Questi refrigeratori a circolazione sono ecologici e a basso consumo di acqua e dispongono di mezzi affidabili per il controllo della temperatura dei liquidi in vasche aperte o sistemi a circuito chiuso.
Termostati a circolazione refrigeranti Huber, Minichiller, con controller OLÉ
Questi Minichiller compatti sono una soluzione per il raffreddamento economica ed ecologica per numerose applicazioni di laboratorio. Il controller OLÉ combina tecnologia all'avanguardia e funzionamento semplice.
Refrigeratori a circolazione Lauda, Microcool
Questa gamma di refrigeratori a circolazione comprende cinque modelli compatti che offrono capacità di raffreddamento da 0,25 a 1,2 kW per applicazioni esterne. Queste unità sono ideali per l'uso in situazioni che richiedono la dissipazione sicura e veloce del calore.
Raffreddatori a circolazione Julabo, serie F
Raffreddatori a circolazione a basso impatto ambientale progettati per applicazioni di refrigerazione esterna semplici, dove un funzionamento continuo affidabile è di particolare importanza.