Cromatografia liquida (HPLC e UHPLC) - Analitica
La cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) e la cromatografia liquida ad altissime prestazioni (UHPLC) sono tra le tecniche più utilizzate nelle scienze chimiche e biologiche.
Strumenti e prodotti Avantor per cromatografia
Selezione delle colonne
Avete bisogno della giusta colonna per HPLC o GC per il vostro metodo. Sono disponibili numerose opzioni. Possiamo aiutarvi a scegliere quella giusta per la vostra applicazione.
Mobile Phases and Phase Modifiers
Puoi scegliere i migliori solventi HPLC per il tuo laboratorio tra centinaia di offerte nell’ampia gamma Avantor. Scegli il marchio e il prodotto che preferisci, del tuo fornitore di fiducia.
Vials
Avantor può fornirti qualsiasi tipologia di vial. Abbiamo tante vial di differenti dimensioni, forme e finiture per aiutarti a garantire la massima compatibilità chimica. Guarda tutto ciò che Avantor può fornirti.
Capillary, Fittings, and Accessories
Ottimizza il flusso di lavoro nel tuo laboratorio di cromatografia scegliendo i capillari, gli adattatori e i connettori che più si adattano alle tue esigenze. Guarda tutto ciò che Avantor può offrire.
Strumentazione - (U)HPLC
Scopri lo strumento LC ideale per le tue esigenze. La nostra gamma (U)HPLC è progettata per garantire semplicità e affidabilità.
Analizzatore di amminoacidi
Scopri il nuovo analizzatore di amminoacidi: 30% più piccolo, ottimizzato per la reazione alla ninidrina. Ideale per l'analisi degli idrolizzati proteici (PH) e dei liquidi fisiologici (PF).
Detectors per HPLC
Migliora le tue analisi con un'ampia gamma di detectors per HPLC, tra cui gli ELSD (Evaporative Light-Scattering Detectors).
Avantor® - Esperti in cromatografia
Desiderate informazioni tecniche o consulenze?
I nostri tecnici e le informazioni tecniche sono disponibili contattandoci telefonicamente o via e-mail.
Cos’è HPLC?
La cromatografia liquida ad alte prestazioni, nota come HPLC, funziona utilizzando pompe ad alta pressione per forzare efficacemente una miscela di campioni contenente il solvente attraverso una colonna che contiene un materiale solido assorbente.
Questo materiale assorbente interagisce in modo diverso con ogni componente del solvente. Quando i componenti del solvente escono dalla colonna, fluiscono a una velocità unica.
La differenza di portata consente di separare ciascun componente dalla miscela. Un rilevatore determina quindi l'identità e la concentrazione dei composti.