Titolazione
La titolazione è una tecnica che ti consente di determinare la concentrazione precisa di qualsiasi cosa. Per esercitarti, hai bisogno di una vasta gamma di prodotti che VWR può fornirti; dai classici accessori per vetreria ai titolatori automatici, compresi reagenti, apparecchiature e accessori.
Indicatori VWR Chemicals per monitorare le tue reazioni e titolazioni
Le reazioni chimiche e il loro stato possono essere seguiti da cambiamenti nel colore degli indicatori. Abbiamo una gamma completa di pH, metallo, redox o altro per le applicazioni speciali
Soluzioni volumetriche per titolazione VWR Chemicals
Se cerchi una soluzione al tuo problema analitico LC, la scelta giusta potrebbe essere quella di una vial corretta,dello sviluppo di un metodo o della creazione di un laboratorio.
Standard di riferimento secondari per titolazione VWR Chemicals
La gamma di standard secondari di riferimento VWR® offre elevata purezza e omogeneità e si adatta perfettamente alla verifica del fattore per soluzioni volumetriche.
Titolazione con prodotti chimici e soluzioni Merck
Titripur®, Titrisol®, Titripac®, Aquastar®, Smartchemicals e reagenti 3S. Tutti i reagenti di Merck sono sviluppati per rendere più efficiente il processo di titolazione.
Strumenti per titolazione
Dallo strumento più semplice con modalità manuali al più complesso strumento automatico, VWR può aiutarti a trovare quello adatto alla tua applicazione…
Applicazioni
Misurazioni di acidi per oli minerali, biodiesel e lubrificanti
L'acido nell'olio del motore è uno dei principali fattori di corrosione, ossidazione, nitrazione e aumento della viscosità: tutti aspetti negativi che influiscono sulla prestazione. In definitiva, è una causa principale dei danni alle apparecchiature.
Soluzioni volumetriche per analisi degli zuccheri
La titolazione, una tecnica sviluppata oltre 200 anni fa, è uno dei più comuni metodi quantitativi, fondamentale in tutti i moderni laboratori di controllo, soprattutto per l'analisi degli zuccheri.
FAQ
Esistono quattro tipi di reazioni
- Titolazione acido-base
Gli ioni di idrogeno vengono trasferiti dall'acido alla base o gli ioni di idrossido dalla base all'acido, determinando così la neutralizzazione. Più forte è la base o l'acido, più definito è il punto finale della reazione.
- Titolazione delle precipitazioni
In questo metodo, il componente da determinare viene di solito precipitato dall'agente titolante sotto forma di un composto insolubile. Il punto finale può essere determinato dall'aspetto di una soluzione chiara o dalla misurazione della conducibilità
- Titolazione della complessazione
Qui, gli ioni si combinano con altri ioni o molecole per formare complessi solubili che mostrano poca dissociazione
- Titolazione redox
In questo metodo, gli elettroni vengono trasferiti da agenti riducenti ad agenti di ossidazione
Possiamo trovare 3 tipi di titolazione indiretta
- Titolazione posteriore
Un volume definito di soluzione reagente in eccesso viene aggiunto alla soluzione campione. Una volta completata la reazione, la soluzione di reagente non coinvolta nella reazione viene titolata usando una seconda soluzione di reagente
- Titolazione indiretta
La sostanza da determinare non reagisce direttamente con la soluzione di reagente ma indirettamente attraverso l'intermedio di una reazione stechiometrica con un'altra sostanza titolabile
- Titolazione sostitutiva
In questo metodo, una sostanza viene aggiunta al campione per cui quest'ultima reagisce stechiometricamente, rilasciando un componente della sostanza aggiunta. Questo componente viene quindi titolato direttamente.
Grazie alla sua versatilità, le analisi volumetriche possono essere utilizzate per la determinazione di un gran numero di composti organici e inorganici. La titolazione viene spesso descritta per la determinazione del contenuto in opere di riferimento standard quali farmacopee, riferimenti DIN, ASTM o metodi di analisi alimentare.
Questo è uno dei metodi più antichi e utilizzati più frequentemente per l'analisi quantitativa
- Basso costo dello strumento
- Semplici procedure di lavoro
- Facilità di automazione
- Analisi rapida
- Eccellente riproducibilità
- Precisione dei risultati
Sono disponibili 3 imballaggi diversi
- Fiale Convol NORMADOSE
Queste soluzioni concentrate per la preparazione di soluzioni volumetriche sono fornite in fiale di vetro o di plastica prodotte in modo tale che il contenuto dosato con precisione possa essere trasferito quantitativamente in un matraccio volumetrico. Rappresentano un'alternativa economica e salvaspazio alle soluzioni pronte per l'uso e hanno una lunga durata se non aperte
- Bottiglie classiche da 100 ml a 25 l.
La maggior parte delle soluzioni “pronte all'uso” sono confezionate in bottiglie di plastica. La confezione più comunemente usata è la bottiglia da 1 l. Rispetto alle fiale, i principali vantaggi di tale imballo sono una migliore precisione e nessun rischio di errore durante la preparazione.
- Bag in box
Per grandi volumi, possiamo fornire sacchi da 10 o 5 litri imballati in scatole. Qui, il riempimento privo di aria con prelievo dal cubitainer assicura che la qualità della soluzione volumetrica non sia influenzata fino all'ultima goccia.
Sì, abbiamo creato un servizio di produzione personalizzato per produrre la soluzione desiderata
Vedi il link qui sotto:
https://it.vwr.com/cms/chemicals_vwr_custom_manufacturing_services
La calibrazione tracciabile NIST è un programma di garanzia che certifica che un laboratorio o un produttore è completamente attrezzato per calibrare le apparecchiature secondo gli standard NIST (National Institute of Standards and Technology) e che qualsiasi prodotto offerto da quel produttore corrisponderà a tali standard di misurazione gestiti dal NIST.
- Il titolo delle soluzioni volumetriche può variare, pertanto si consiglia di eseguire verifiche periodiche, in particolare per soluzioni estremamente diluite. L'uso di questi standard di riferimento garantisce tranquillità e integrità dei risultati. - Tracciabile a NIST
- Purezza elevata
- Fornito con certificato di analisi per la garanzia della qualità
- Imballaggi in vetro in scatola di cartone opaca per prevenire il deterioramento dovuto alla luce