Prodotti Lauda
Refrigeratori a circolazione Lauda, Microcool
Gamma di raffreddatori a circolazione composta da cinque modelli compatti con capacità di raffreddamento da 0,25 a 1,2 kW per applicazioni esterne. Le unità sono ideali per l'uso in situazioni che richiedono la dissipazione sicura e veloce del calore.
Termostati riscaldanti con bagni trasparenti Lauda, ECO
Unità ECO con bagni in plastica trasparente per offrire la massima visibilità quando è necessario osservare i campioni in analisi. Interruttore per il controllo della portata tra circolazione interna ed esterna.
Termostati a circolazione refrigeranti/riscaldanti Lauda, termoelettrici, LOOP
La gamma di prodotti LOOP comprende due termostati a circolazione termoelettrici per controllo della temperatura esterna. Controllo della temperatura senza refrigerante con tecnologia Peltier