Colonne Avantor® ACE® per HPLC e UHPLC
La gamma di colonne UHPLC/HPLC ultra-inerti Avantor® ACE®, realizzate da Avantor®, comprende fasi Avantor® ACE® che incorporano gli sviluppi più recenti nel design per LC a fase stazionaria, offrendo ai cromatografi una maggiore scelta di selettività alternative senza compromettere stabilità o robustezza.
Le fasi LC Avantor® ACE® sono state ideate appositamente per affrontare con successo le sfide in ambito cromatografico e includono le esclusive fasi C18-AR, C18-PFP, C18-Amide, CN-ES, SuperC18 e SuperPhenylHexyl, oltre a un'ampia gamma di fasi da 100 Å e 300 Å. Scopri in che modo le selettività Avantor® ACE® possono aiutarti a superare le sfide poste dalla cromatografia. Avantor® ACE® - Colonne LC di qualità superiore.
NEW! Avantor® ACE® Excel Glycan Column
NEW! Avantor® ACE® Excel Oligo Column
Avantor® ACE Stationary Phase Portfolio
• 17 different stationary phase selectivities based on fully porous inert silica
• Additional 2 stationary phases based on solid core particle technology with extended pH range
• 7 particle sizes with lengths between 30mm – 300mm
• Choice of column id’s between 0.075mm – 30mm
Phase Guide
Kit di sviluppo di metodi Avantor® ACE®
I kit per sviluppo di metodi (MDK, Method Development Kit) Avantor® ACE® sono ideati per assicurare la massima selettività, offrendo un approccio potente e affidabile allo sviluppo di metodi per UHPLC/HPLC. Le fasi Avantor® ACE® a base di silice ultra-inerte ad alta efficienza incorporano gli sviluppi più recenti nel design per LC a fase stazionaria, offrendo ai cromatografi una maggiore scelta di selettività alternative senza compromettere stabilità o robustezza.
Vedi il prodotto
Avantor® ACE® HILIC
Le colonne HILIC ACE® sono state ideate appositamente per applicazioni HILIC e sono particolarmente utili per la separazione di analiti polari. Queste colonne sono disponibili in tre fasi HILIC proprietarie (HILIC-A, HILIC-B e HILIC-N), sviluppate per consentire ai cromatografi di ottenere separazioni HILIC corrette e riproducibili adottando un approccio sistematico allo sviluppo di metodi.
Vedi i prodotti
Kit di sviluppo metodo Avantor® ACE con software Chromsword®
Affronta e risolvi le problematiche dello sviluppo metodi in HPLC in modo sistematico ed efficiente utilizzando le colonne Avantor® ACE e il software Chromsword 5.1 Lite. Il kit di sviluppo metodi Avantor® ACE ChromSword include 6 colonne HPLC Avantor® ACE con differenti fasi stazionarie,software Chromsword 5.1 Lite manuale offline con licenza di attivazione di 6 mesi e un supporto tecnico di alto livello. Strumento perfetto per migliorare lo svilpuppo metodi nel tuo laboratorio.
Vedi il prodotto
Avantor® ACE® Knowledge Zone
Siamo focalizzati sullo sviluppo di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze dei cromatografi di aziende farmaceutiche e biotecnologiche, università, ospedali, istituti di ricerca, agenzie governative e nell'industria di controllo ambientale e dei processi.
Vantiamo una reputazione senza paragoni in termini di prodotti di qualità eccellente e prezzi competitivi, supportati da assistenza tecnica da parte di esperti e assistenza post-vendita.
Avantor® ACE® Knowledge Zone è uno spazio di condivisione delle nostre conoscenze con i clienti.
Avantor® ACE® Knowledge Zone
Scarica la guida applicativa Avantor® ACE® completa Contatta l'assistenza tecnica