Colonne per HPLC Merck Supelco
Con l'aggiunta della gamma di colonne per HPLC e UHPLC Supelco possiamo offrire ora la gamma più completa di fasi stazionarie di sempre. Qui troverai i prodotti chiave della gamma Merck Supelco per soddisfare tutte le tue esigenze di analisi in cromatografia.
Purospher® STAR
La silice di base delle colonne Purospher® STAR è pura al 99,999%. Questa purezza estremamente elevata consente un ampio intervallo di pH per una più ampia gamma di opportunità di analisi. Inoltre, viene prestata particolare attenzione al controllo qualità relativamente a tutti gli aspetti della struttura e della chimica della silice. Questi fattori assicurano che le colonne funzionino sempre in modo coerente, con conseguente riproducibilità affidabile del metodo.
Risorse aggiuntive
Chromolith®
Per accelerare veramente le separazioni cromatografiche, non c'è scelta migliore delle nostre colonne Chromolith® per HPLC. Grazie alla loro rivoluzionaria tecnologia monolitica, le colonne Chromolith® offrono eccellenti separazioni in una frazione del tempo richiesto dalle colonne a particolato convenzionali.
Risorse aggiuntive
Chromolith® WP300
Chromolith® Le colonne WP300 hanno mostrato un grande potenziale e superiorità rispetto a quelle in silice standard. A differenza delle colonne tradizionali a particelle impaccate, le colonne in silice monolitica a foro largo (300 Å) sono composte da una barra monopezzo continua di silice porosa di elevata purezza legata con C18, C8, C4 e proteina A, in base all'utilizzo della colonna.
Risorse aggiuntive
Bioshell
Le colonne BIOshell™ sono l'innovazione più recente nella tecnologia delle particelle Fused-Core™: colonne per U/HPLC ad alta efficienza per separazioni di proteine, peptidi e glicani. Le colonne BIOshell™ possono essere utilizzate in strumentazione per HPLC o UHPLC dotata di uno spettrometro di massa o di qualsiasi altro rivelatore.
Risorse aggiuntive
ZIC®-HILIC
The selectivity offered by ZIC®-HILIC is suitable for a wide variety of molecules containing hydrophilic or ionisable functional groups. This includes compounds such as carbohydrates, metabolites, acids and bases, organic and inorganic ions, metal complexes, amino acids, peptides, protein digests, plant and cell extracts, plus much more. Such compounds are normally characterised by a small or negative LogP value and have poor retention on reversed-phase columns.
Additional Resources
Ascentis Express
Basata sull'innovativa tecnologia delle particelle Fused-Core™, Ascentis Express offre l'alta velocità e l'elevata efficienza delle particelle sub-2 μm, ma a circa metà della contropressione per la stessa lunghezza della colonna. Questa pressione più bassa significa che Ascentis Express può essere utilizzata su sistemi per HPLC e LC-MS convenzionali, nonché su sistemi a pressione media, UPLC™ e altri sistemi ad altissima pressione.