Agitatori magnetici e piastre riscaldanti
Gli agitatori magnetici con piastra riscaldante sono la spina dorsale di ogni laboratorio di chimica durante la miscelazione delle soluzioni. VWR ha l'agitatore più adatto alle tue esigenze.
Scopri qui tutti gli agitatori magnetici con piastra riscaldante
Agitatori magnetici con piastra riscaldante VELP®
Agitatori con piastra riscaldante analogici e digitali per tutte le esigenze di agitazione e riscaldamento. Termoregolazione veloce, stabile e precisa (fino a 370°C) e massima sicurezza. Velocità max. 1700 giri/min.