Evaporatori rotanti
Gli evaporatori rotanti sono utilizzati per la rimozione efficiente e delicata dei solventi dai campioni per evaporazione, a pressione atmosferica ridotta, consentendo così a solventi di evaporare in modo più veloce a basse temperature.
Evaporatori rotanti, Heidolph
Hei-VAP Core rinuncia deliberatamente a menu complessi e alla programmazione automatica. Si concentra invece sulla semplicità di funzionamento, sull'accesso diretto ai parametri e sui display delle attività visive.