Guanti monouso con doppio rivestimento in nitrile e neoprene Microflex® 93-260
Il guanto monouso sintetico più sottile, composito, massima resistenza chimica
- Design a tre strati per la massima resistenza a prodotti chimici aggressivi, tra cui acidi, solventi e basi
- Sottili, per la massima sensibilità tattile e libertà di movimento
- Ergonomici e in materiale di una morbidezza extra, per la massima comodità e sensibilità anche in caso di utilizzo prolungato
- Altissima resistenza alla perforazione (AQL 0,65) e polsini alti per una protezione affidabile contro le sostanze pericolose
- La formulazione e la lavorazione senza silicone garantisce una migliore protezione del prodotto