Scarpe e stivali per cleanroom
Le calzature vengono indossate per molte ore al giorno e devono offrire sicurezza (per le persone e per i processi produttivi) e comfort.
Esistono differenze tra calzature di sicurezza, di protezione e industriali realizzate in conformità alle seguenti norme europee:
EN 61340-5-1: Protezione di componenti sensibili alle cariche elettrostatiche/requisiti globali
EN 4843-100: Requisiti per la sicurezza e test antiscivolo
EN ISO 20344: Requisiti e metodi
EN ISO 20345: Specifiche per le scarpe di sicurezza
EN ISO 20346: Specifiche per le scarpe protettive
EN ISO 20347: Specifiche per le scarpe professionali
Le calzature impermeabili devono essere indossate ogni qualvolta sono presenti grandi quantità di liquidi. Si devono indossare zoccoli in PU o scarpe in microfibra che possano essere puliti e disinfettati. Laddove sia necessario limitare o evitare cariche elettrostatiche, antistatiche o ESD occorre indossare calzature adeguate.
Selezione prodotti
Scarpe e stivali
Scegliere da un elenco di prodotti e affinare gli attributi di ricerca...