Arredi per cleanroom
Lo spazio è estremamente prezioso nelle cleanroom, in cui ogni metro quadro ha un notevole valore. Di conseguenza, non esistono soluzioni o dimensioni standard.
Gli arredi in acciaio inox per cleanroom, elettricamente conduttivi, sono supporti verticali con superfici solide e piani orizzontali perforati per ridurre il disturbo del flusso laminare verticale. Spostamento e pulizia degli arredi facilitati. I fori nei piani hanno un diametro di 8–10 mm e sono smussati su entrambi i lati.
Sedie e sgabelli
Sedie per cleanroom con caratteristiche per la salute e la sicurezza dell'operatore. Emissione minima di particelle ed eliminazione affidabile di cariche elettrostatiche.
Tavoli
Piano solido o perforato per il passaggio ottimale del flusso d'aria. Realizzati in acciaio inox. Attrezzatura in acciaio cromato; disponibili con pannello truciolare rivestito in melammina o plastica.
Scaffalature
Scaffalatura per cleanroom in acciaio inox o cromata in varie altezze.
Armadi
Armadi per cleanroom in acciaio inox spazzolato o lucidato elettroliticamente in molte varianti.
Carrelli
Realizzati in acciaio inox in diversi modelli e formati con 2 o 3 scaffali a grata o solidi.
.png)
Appendiabiti
In acciaio inox. Disponibili anche modelli con scomparti sopra l'asta di aggancio per cappelli, maschere, ecc. e con scaffalature per scarpe.
Panche
Barriera funzionale per l'accesso e l'uscita controllata degli operatori che lavorano in cleanroom o ambienti controllati.
Sistemi di dispensazione
Sistemi di dispensazione, conservazione ed estrazione rapida di articoli monouso, panni o guanti da scatole.