Armadi per cleanroom
Realizzati in acciaio inossidabile, spazzolato o lucidato elettroliticamente. Con sportelli a battente o scorrevoli (opzionalmente con sportelli bloccabili), con ripiani interni pieni o forati secondo necessità, oppure opzionalmente con asta di aggancio e appendiabiti. Disponibili con rivestimento in resina di formaldeide melamminica e con accessori extra. Sono disponibili ulteriori attrezzature supplementari e dimensioni personalizzate.
Selezione prodotti
Armadi
Scegliere da un elenco di prodotti e affinare gli attributi di ricerca...