Sedie e sgabelli per cleanroom
Sono disponibili diverse sedie per cleanroom per i vari tipi di applicazione. La nostra gamma completa di sedie è particolarmente adatta ai requisiti di cleanroom. La loro idoneità è stata controllata e documentata dall'istituto Fraunhofer per tecnologie di produzione.
L'alta qualità delle sedie, compresa l'emissione minima di particelle e l'eliminazione affidabile di cariche elettrostatiche, è comprovata da una serie di test e dall'esperienza quotidiana.
Labster - Sedie per laboratori
La serie di sedie e sgabelli Labster è una soluzione specialistica personalizzata per lavori da seduti in laboratori o nelle aree di produzione delle industrie Life Science. La gamma Labster comprende inoltre sgabelli e regginpiedi da laboratorio per campi di utilizzo speciali.
Sgabelli girevoli per cleanroom con regolazione in altezza mediante molle a gas e ampia seduta, tappezzeria in similpelle nera parzialmente conduttiva e con varie altezze di seduta. Base stabile in alluminio pressofuso lucido con cinque piedini. Disponibile anche come modello per usi su rivestimenti rigidi per pavimenti o con piedini in plastica resistenti all'abrasione. Parzialmente conduttivi.
Selezione prodotti
Sedie e sgabelli
Scegliere da un elenco di prodotti e affinare gli attributi di ricerca...