Panche per cleanroom
Le panche sono una barriera funzionale per separare le varie aree e consentire l'accesso e l'uscita controllati e a basso numero di particelle di operatori che lavorano in cleanroom o ambienti controllati. Le scarpe vengono riposte negli scomparti forniti nelle panche, quindi il personale della cleanroom si volta girando le gambe sul lato "pulito".
Per cleanroom, con superfici di seduta in acciaio inox, opzionalmente in polietilene o polipropilene, con o senza scomparti per le scarpe.
Le posizioni sono numerate per agevolare l'assegnazione dei posti al personale. Disponibili con pannello truciolare rivestito in melammina e/o dal design speciale.