Sistemi di pulizia per cleanroom
Illustrazione del cerchio di Sinner:
Fattore chimico
Il processo di pulizia inizia con l'ausilio di agenti attivi nel detergente. Gli agenti attivi garantiscono la neutralizzazione delle forze leganti, in modo da poter rimuovere i contaminanti allentati e quelli legati. L'acqua agisce come sostanza di trasporto dei contaminanti.
Fattore tempo
Questo fattore rappresenta il periodo tra l'applicazione del detergente o il bagno di lavaggio e l'estrazione del bagno sporco. Nelle cleanroom, questo fattore può essere ignorato, perché da un lato si prevede un accumulo molto inferiore di sporco rispetto alle pavimentazioni industriali; dall'altro lato, in base alle condizioni della superficie, spesso per la pulizia viene impiegato il metodo a umido.
Fattore temperatura
Determinati tipi di contaminanti possono essere allentati in modo più efficace con acqua calda piuttosto che con acqua fredda.
Fattore meccanico
Attraverso l'uso di un'azione meccanica ottimale, è possibile ridurre il tempo di avvio e quindi accelerare il processo di pulizia. Questo fattore può essere ignorato in caso di contaminazione "ridotta". Nel processo di pulizia viene utilizzata solo un'azione meccanica manuale per mantenere al valore più basso possibile la generazione di particelle o di turbolenza.
Sistemi a secchi - Acciaio inox
Sistemi a secchio singolo e doppio in acciaio inox. Accessori completamente autoclavabili. Disponibilità di mop e telaio per mop.
Sistemi a secchi - Plastica
Sistemi a secchio singolo o doppio in plastica resistente e di alta qualità (polipropilene).
Sistemi di pulizia con mop
Ad esempio strumenti di isolamento, coperture per mop, manici Over-Under/Accordion, detergenti per tende.
Contenitori per rifiuti
Modelli in acciaio inossidabile azionati a mano o a pedale.