Occhiali di sicurezza per cleanroom
Sia gli occhiali autoclavabili che quelli monouso sono dotati di rivestimento antiappannamento, lenti correttive rinforzate e sistema di ventilazione indiretta. Sono adatti per operatori che portano gli occhiali e sono assolutamente privi di lattice. Per garantirne l'altissima qualità, ciascun paio di occhiali monouso sterili viene ispezionato singolarmente ed è idoneo per forniture mediche, dispositivi di protezione individuale o per qualsiasi contesto in cui sono richiesti occhiali di protezione.
Selezione prodotti
Occhiali di sicurezza
Scegliere da un elenco di prodotti e affinare gli attributi di ricerca...