Panni e tamponi per cleanroom
I panni per cleanroom sono tra gli articoli di consumo più importanti nelle cleanroom e negli ambienti controllati. Sono parte integrante di un complesso processo di pulizia che rimuove i contaminanti generalmente invisibili a occhio nudo e agevola il mantenimento di una buona igiene di base, oltre a conferire un'impressione visiva di pulizia.
Per garantire una pulizia efficace, i panni per cleanroom devono essere in grado di assorbire un'ampia gamma di contaminanti superficiali nel minor tempo possibile e senza spargere ulteriori contaminanti in forma di particelle, fibre, ioni o contaminanti microbiologici.
Poiché i requisiti variano molto in funzione dell'applicazione, i panni selezionati devono essere adeguati e specifici per tale applicazione. I vari materiali e le diverse strutture dei panni, infatti, hanno un effetto importante sulle prestazioni tecniche e funzionali.
Panni
I panni per cleanroom sono disponibili in molte varianti e dimensioni per le singole applicazioni in cleanroom (ad esempio panni preimbevuti, sterili, non sterili e con bordi sigillati).
Dispenser per panni
Dispenser in plexiglass per una conservazione pulita dei diversi panni per camere bianche, adatti per distribuzione su tavolo.
Accessori speciali
Offriamo un'ampia scelta di strumenti per soddisfare attività di pulizia speciali, quali protezioni da banco o panni a guanto per citologia.
Spugne
Per la rimozione di contaminazioni forti da materiali pastosi
Tamponi
I tamponi sono disponibili con un'ampia gamma di forme di manici e teste, anche in versione ESD.