Accessori speciali per cleanroom
In aggiunta alla rimozione dei contaminanti e delle particelle con i panni, altre attività di pulizia richiedono accessori speciali.
Un esempio sono le protezioni da banco (con una superficie stabile a basso rilascio di fibre, uno strato centrale ad elevato assorbimento e uno strato inferiore impermeabile). La struttura a 3 strati consente una produzione citotossica sicura e uno smaltimento corretto. La barriera per fluidi integrata resiste a prodotti chimici aggressivi. Il retro in polietilene antiscivolo consente di mantenere i tappetini in posizione. Il tappetino resta disteso anche dopo l'asciugatura.
I panni a guanto semplificano la pulizia sicura di aree difficili da raggiungere quali carrelli, scaffalature o tubazioni in cleanroom e ambienti controllati. Per un maggiore assorbimento, i panni a guanto sono disponibili con interno in espanso.
Selezione prodotti
Accessori speciali
Scegliere da un elenco di prodotti e affinare gli attributi di ricerca...