Cancelleria per cleanroom
Block notes e Sticky Pad realizzati in carta speciale per cleanroom. Possibilità di scrittura su entrambi i lati. I fermablocchi di lunga durata e resistenti agevolano la scrittura negli ambienti controllati e nelle aree di produzione.
Penne speciali con impugnatura antiscivolo per semplificare la scrittura quando si indossano guanti da cleanroom. L'inchiostro delle penne (disponibile in vari colori) è permanente anche su superfici fredde e umide (ad es. sacchetti in plastica, articoli da laboratorio) e ad asciugatura rapida, non sbava e può essere cancellato strofinandolo.
Carta e post-it
Per la scrittura, la copia e la stampa su tutte le attrezzature da ufficio tradizionali.
Cartellette fermablocchi
Per fermare rapidamente i documenti
Block notes
Realizzati con carta per cleanroom per prendere appunti nelle ambienti controllati
Etichette
In vari formati e colori, in rotoli; anche in versione autoclavabile.
Nastri
Nastri adesivi per camera bianca ideali per marcatura a colori, marcatura di superfici, attrezzature, macchinari, piccole parti e anche per etichette con codici a barre.
Penne
Inchiostro permanente, anche su superfici fredde e bagnate.
Accessori per computer
Accessori per computer speciali, immergibili e semplici da disinfettare (quali tastiere e mouse ), compatibili con tutti i sistemi informatici.