Block notes per cleanroom
Le copertine con rilegatura ad anelli sono realizzate in polipropilene antistatico, senza amidi o silicone. Gli inchiostri utilizzati per la stampa hanno bassi livelli di sodio per ridurre la contaminazione ionica. La carta bianca a righe è sufficientemente opaca da consentire la scrittura su entrambi i lati.
Selezione prodotti
Block notes
Scegliere da un elenco di prodotti e affinare gli attributi di ricerca...