Carta e post-it per clearoom
La nostra carta per cleanroom ha una superficie liscia (impregnata con lattice) con contenuto minimo di particelle e ioni per ridurre le possibili contaminazioni in un'area di produzione pulita. La carta è leggermente colorata per distinguerla agevolmente dalla carta normale ed è adatta alla scrittura, alla copia e alla stampa su tutte le attrezzature da ufficio tradizionali, oltre ad avere un'eccellente capacità di ritenzione di toner/inchiostri. Disponibile in diversi formati (DIN A5, A4, A3 o come carta per PC), pesi e colori.
Post-it in carta speciale. Puliti, confezionati in cleanroom di classe 100/ISO5. Adesivo senza solvente rimovibile a base di acqua, bassissimi livelli di degassamento. Possono essere attaccati e staccati senza lasciare residui sul supporto. Per annotazioni sui documenti o per lasciare messaggi all'interno delle aree controllate. Disponibili in diversi colori.
Selezione prodotti
Carta e post-it
Scegliere da un elenco di prodotti e affinare gli attributi di ricerca...