Accessori per computer per cleanroom
Poiché la tastiera è una delle aree della cleanroom con il più elevato livello di contaminazione ed è molto difficile da pulire, molti utenti la coprono con una pellicola protettiva. La tastiera appositamente progettata per uso in cleanroom è un'alternativa notevolmente migliore rispetto a tali pellicole.
Queste tastiere a sfioramento non hanno spazi tra i tasti per ridurre l'accumulo di particelle, sono completamente sigillate e impermeabili e quindi facili da pulire e da disinfettare. Realizzate in acrilico o vetro. Adatte per il controllo totale delle infezioni.
I mouse speciali sono dotati esattamente delle stesse funzionalità di un normale mouse da tavolo, ma sono sigillati e possono essere completamente immersi in una soluzione detergente per un'accurata disinfezione. I mouse sono compatibili con qualsiasi collegamento USB e con tutti i sistemi informatici.