Penne e pennarelli per cleanroom
L'inchiostro delle penne per cleanroom asciuga rapidamente, non sbava ed è lavabile. Le penne sono dotate di impugnatura sicura e antiscivolo anche con i guanti. Inchiostro permanente anche su superfici fredde e bagnate (ad es. sacchetti di plastica, articoli da laboratorio monouso). Disponibili anche con inchiostro resistente all'alcool. Colori inchiostro: nero, blu, rosso. Disponibili come pennarelli a punta normale o fine. Disponibili irradiate con raggi gamma e con doppio involucro.
Selezione prodotti
Penne
Scegliere da un elenco di prodotti e affinare gli attributi di ricerca...