Imballaggi per cleanroom
Offriamo un'ampia gamma di prodotti per applicazioni di imballaggio complesse in cleanroom e ambienti controllati con caratteristiche come idoneità alla sterilizzazione, bassa contaminazione da particelle, resistenza alla maggior parte dei prodotti chimici, sigillatura di alta qualità o antistaticità. Sono disponibili sacchetti (piatti), sacchetti a strappo agevole o provette. Le pellicole trasparenti offrono il vantaggio di consentire la visibilità del prodotto. La gamma comprende inoltre pellicole idonee alla stampa.
Tutti i tipi di imballaggi sono disponibili per cleanroom di varie classi. Sono inoltre disponibili imballaggi per macchine e dispositivi di tutti i formati o altri articoli sterilizzati di grandi dimensioni. Sono disponibili dispositivi di sigillatura su richiesta.
.png)
Imballaggio Tyvek
Realizzato in foglio trasparente con residuo di gas molto basso, contaminazione di particelle estremamente ridotta ed eccezionali caratteristiche di barriera. Disponibile in varie classi per cleanroom.
Imballi di carta trasparente
Foglio trasparente e stampabile. Assoluta idoneità per sterilizzazione a vapore, ossido di etilene e formaldeide. Disponibile come sacchetto piatto o imballaggio a tubo.
Imballaggio in polietilene antistatico
In polietilene estremamente igienico, non corrosivo, resistente alla maggior parte dei prodotti chimici e facilmente termosaldabile.
Coltelli e taglierini
Per una facile apertura dell'imballo e altre operazioni di taglio in cleanroom. Disponibili in versione riutilizzabile e monouso.