Imballaggio in Tyvek per cleanroom
Caratteristiche:
- Composito di foglio in polietilene e senza rivestimento Tyvek®
- La pellicola trasparente offre il vantaggio di poter osservare il prodotto
- Sterilizzabile a vapore fino a 125 °C
- Sterilizzabili con ossido di etilene e raggi gamma
- Residuo di gas molto basso (ad esempio ETO); la sterilizzazione a gas riduce i tempi di areazione
- Indicatori di sterilizzazione sull'imballaggio
- Contaminazione da particelle estremamente ridotta
- Volume ridotto
- Eccezionali caratteristiche di barriera
- Sigillatura di alta qualità e resistenza allo scoppio
- Facilmente sigillabili a caldo (temperatura di sigillatura fino a max. 120 °C)
- I fogli sono idonei per la stampa
- 100% riciclabile
- Disponibili come sacchetti piatti o a strappo per ridurre la contaminazione di particelle
- Disponibili in varie classi di
Sacchetto piatto:
- Varie larghezze e lunghezze
- Spessore standard: 0,100 mm
- Disponibile con o senza piega laterale, certificato di conformità con ciascuna consegna
Imballaggio a tubo:
- Varie larghezze
- Lunghezza: 100 m
- L'imballaggio ideale per articoli sterilizzati grandi
Selezione prodotti
.png)
Imballi in Tyvek
Scegliere da un elenco di prodotti e affinare gli attributi di ricerca...